Merck
T3394
Sigma-Aldrich
テトラエチレングリコールモノオクチルエーテル
liquid, ≥98% (GC)
別名:
C8E4, オクチルテトラエチレングリコールエーテル, オクチルテトラグリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7(OCH2CH2)4OH
CAS番号:
分子量:
306.44
Beilstein:
1781226
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
詳細
non-ionic
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
分子量
306.44 g/mol
密度
0.969 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C16H34O5/c1-2-3-4-5-6-7-9-18-11-13-20-15-16-21-14-12-19-10-8-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI Key
FEOZZFHAVXYAMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラエチレングリコールモノオクチルエーテルは、界面活性剤です。
アプリケーション
テトラエチレングリコールモノオクチルエーテルは、水中の非イオン界面活性剤の熱拡散現象の研究に使用されています。さらに、界面活性剤混合系における異常なミセルおよび表面吸着現象を調べる研究にも使用されています。
膜タンパク質の可溶化において有用であることが報告されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
T3394-VAR:
T3394-5G:
T3394-BULK:
T3394-500MG:
T3394-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hui Ning et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(22), 10746-10756 (2006-06-15)
We studied the thermal diffusion behavior of hexaethylene glycol monododecyl ether (C12E6) in water by means of thermal diffusion forced Rayleigh scattering (TDFRS) and determined Soret coefficients, thermal diffusion coefficients, and diffusion constants at different temperatures and concentrations. At low
Javier Abellón-Ruiz et al.
Nature microbiology, 2(12), 1616-1623 (2017-10-19)
The Gram-negative bacterial outer membrane (OM) is a unique bilayer that forms an efficient permeation barrier to protect the cell from noxious compounds
Raquel Rodríguez-Alonso et al.
Nature chemical biology, 16(9), 1019-1025 (2020-06-24)
The β-barrel assembly machinery (BAM) inserts outer membrane β-barrel proteins (OMPs) in the outer membrane of Gram-negative bacteria. In Enterobacteriacea, BAM also mediates export of the stress sensor lipoprotein RcsF to the cell surface by assembling RcsF-OMP complexes. Here, we
J B Vieira et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(10), 4441-4451 (2005-07-22)
Micellization and adsorption at the air-solution interface of binary mixtures of the triblock copolymer of ethylene oxide and propylene oxide, EO23PO52EO23 (EPE), and the surfactants sodium dodecyl sulfate (SDS), dodecyl trimethylammonium chloride (DTAC), and tetraethylene glycol monooctyl ether (C8EO4) have
Thomas Noe Perry et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1861(2), 466-477 (2018-11-18)
Membrane protein (MP) complexes play key roles in all living cells. Their structural characterisation is hampered by difficulties in purifying and crystallising them. Recent progress in electron microscopy (EM) have revolutionised the field, not only by providing higher-resolution structures for