詳細
non-ionic
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥98.0% (TLC)
分子量
450.65 g/mol
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C24H50O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-26-15-17-28-19-21-30-23-24-31-22-20-29-18-16-27-14-12-25/h25H,2-24H2,1H3
InChI Key
OJCFEGKCRWEVSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
52044-1G:
52044-BULK:
52044-VAR:
52044-5G:
試験成績書(COA)