アッセイ
~99% (capillary GC)
フォーム
crystalline
bp
207 °C/4 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
官能基
ester
脂質タイプ
saturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-2/h3-21H2,1-2H3
InChI Key
AJRICDSAJQHDSD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H3265-VAR:
H3265-50MG:
H3265-100MG:
H3265-BULK:
H3265-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
gc-analysis-of-a-37-component-fame-mix-g004278
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis