Merck
H-129
Supelco
α-Hydroxyetizolam solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H15ClN4OS
CAS番号:
分子量:
358.85
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[s]1c2c(cc1C(O)C)C=NC(c4[n]2c(nn4)C)c3c(cccc3)Cl
InChI
1S/C17H15ClN4OS/c1-9(23)14-7-11-8-19-15(12-5-3-4-6-13(12)18)16-21-20-10(2)22(16)17(11)24-14/h3-9,15,23H,1-2H3
InChI Key
BTGCWXDWJAGZML-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
A major urinary metabolite of the benzodiazepine etizolam. Etizolam, commonly sold under the trade name Etilaam, Etizola, or Depas, is a benzodiazepine analog used for the short-term treatment of insomnia, anxiety, or panic attacks. This certified Snap-N-Spike®; solution standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS benzodiazepine testing methods in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H-129-1ML:4548174016633
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M J Smyth et al.
European journal of immunology, 28(12), 4162-4169 (1998-12-23)
Mouse CD8+ CTL reactive with an H-2Db presented 9-mer peptide of the human papilloma virus 16 (HPV-16) protein E749-57 (RAHYNIVTF) were generated from the splenocytes of wild-type C57BL/6 (B6), B6.perforin-deficient, B6.gld or B6.TNF-deficient mice. In short-term (4 h) assays, CTL
C E Alexander et al.
European journal of immunology, 31(4), 1199-1210 (2001-04-12)
In this study we show an increased incidence of T cell apoptosis in the liver and spleen of mice infected with Leishmania donovani. T cells from L. donovani-infected mice were found to be increasingly susceptible to CD95-mediated apoptosis in vitro