由来生物
plant seeds (Borage)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
162 °C/0.5 mmHg (lit.)
官能基
ester
脂質タイプ
omega FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11,13-14H,3-6,9,12,15-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-
InChI Key
JFRWATCOFCPIBM-JPFHKJGASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- フラッシュクロマトグラフィーを用いた Spirulina platensis(スピルリナ)からのメチルγリノレン酸の分離とそのアポトーシス誘導効果:この研究では、Spirulina platensis から抽出したメチルγ-リノレン酸の抽出と潜在的な抗癌効果を調査し、これを識別の基準として使用することで、天然の抗癌化合物の開発におけるその使用を示唆しています(Jubie et al., 2015)。
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
L6503-1G:
L6503-100MG:
L6503-VAR:
L6503-500MG:
L6503-25MG:
L6503-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
gc-analysis-of-a-37-component-fame-mix-g004278
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis