Merck
D4034
Sigma-Aldrich
cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester
≥98%
別名:
13,16-Docosadienoic acid, methyl ester, (13Z,16Z)-
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H42O2
CAS番号:
分子量:
350.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
官能基
ester
脂質タイプ
unsaturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-22H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
InChI Key
UPIRHFZFPVEDCF-NQLNTKRDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Sealed ampule.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D4034-BULK:
D4034-25MG:
D4034-100MG:
D4034-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)