Merck
17265
Supelco
メチル シス-15-テトラコセン酸
analytical standard
別名:
セラコレイン酸メチルエステル, ネルボン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H48O2
CAS番号:
分子量:
380.65
Beilstein:
1728860
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C25H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27-2/h10-11H,3-9,12-24H2,1-2H3/b11-10-
InChI Key
AINIZSBLAFHZCP-KHPPLWFESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シス-15-テトラコセン酸メチルは脂肪酸メチルエステルです。
アプリケーション
GC/MS分析によるワックスエステルの脂肪酸および長鎖アルコールの測定で、オイル混合物の参照標準として使用できます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
17265-VAR:
17265-100MG:
17265-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jiahui Yu et al.
Nutrients, 11(8) (2019-08-17)
Nervonic acid (24:1 n-9, NA) plays a crucial role in the development of white matter, and it occurs naturally in human milk. This study aims to quantify NA in human milk at different lactation stages and compare it with the
Atsuko Tada et al.
Shokuhin eiseigaku zasshi. Journal of the Food Hygienic Society of Japan, 46(5), 198-204 (2005-11-25)
Jojoba wax is a natural gum base used as a food additive in Japan, and is obtained from jojoba oil with a characteristically high melting point. Although the constituents of jojoba oil have been reported, the quality of jojoba wax
Ayesha Khalid et al.
Scientific reports, 8(1), 14883-14883 (2018-10-07)
Acute Leukaemia (AL) is a neoplasm of WBCs (white blood cells). Being an important class of metabolites, alteration in free fatty acids (FFAs) levels play a key role in cancer development and progression. As they involve in cell signaling, maintain
プロトコル
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis