Merck
05832
Supelco
all-cis-4,7,10,13,16,19-ドコサヘキサエン酸メチルエステル
analytical standard
別名:
Fame 22:6n-3, メチル all-cis-4,7,10,13,16,19-ドコサヘキサエン酸塩(ドコサヘキサエノアート), メチルDHA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H34O2
CAS番号:
分子量:
342.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
形状
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
官能基
ester
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(=O)OC
InChI
1S/C23H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17,19-20H,3,6,9,12,15,18,21-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-,20-19-
InChI Key
VCDLWFYODNTQOT-JDPCYWKWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
all-cis-4,7,10,13,16,19-ドコサヘキサエン酸メチルエステルは、超長鎖脂肪酸メチルエステルのクラスに属します。
アプリケーション
この分析標準品は以下の用途に使用されています:
  • 大気圧化学イオン化(APCI)源で機能する四重極飛行時間(タイムオブフライト)型質量分析計(GC-QTOF)と組み合わせたガスクロマトグラフィー法を開発し、4種類の魚種の12個の眼サンプルから超長鎖多価不飽和脂肪酸(VLU-PUFA)のメチルエステル11種類を検出
  • pHゾーン精製向流クロマトグラフィーにより魚油サンプルから分離したエイコサペンタエン酸およびドコサヘキサエン酸のメチルエステル化後のガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)
  • 6種類の海産物サンプルから超音波細胞破砕器で抽出してメチルエステルに誘導体化した後のエイコサペンタエン酸およびドコサヘキサエン酸の、ガスクロマトグラフィー(GC-FID)/炎イオン化検出器による定量
  • 市販のオメガ3系サプリメントのサンプル10種類を用いて、メチル化後のエイコサペンタエン酸とドコサヘキサエン酸をキャピラリーゾーン電気泳動法/直接吸収UV検出(CZE-UV)による測定方法の最適化
  • アンモニア誘導化学イオン化(CI)を用いたガスクロマトグラフィー・タンデム質量分析(GC-MS/MS)による、ヒト血液細胞を用いてメチル誘導体化後の45種類の脂肪酸の同時分析
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis