Merck
E6013
Sigma-Aldrich
cis-5,8,11-エイコサトリエン酸メチルエステル
~10 mg/mL in methanol, ≥90%
別名:
Methyl (5Z,8Z,11Z)-5,8,11-eicosatrienoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H36O2
CAS番号:
分子量:
320.51
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥90%
フォーム
liquid
濃度
~10 mg/mL in methanol
官能基
ester
脂質タイプ
unsaturated FAs
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h10-11,13-14,16-17H,3-9,12,15,18-20H2,1-2H3/b11-10-,14-13-,17-16-
InChI Key
AESHPAQQBZWZMS-NWFXIAEYSA-N
包装
Packaged under Argon.
その他情報
Special Handling Instructions: All glassware and stainless steel syringes used for transferring this solutions should be cleaned, avoiding activating solvents such as strong acid, and then rinsed using absolute methanol and air dried. Transfer and removal of samples should be performed in indirect light and under an inert atmosphere, with the bulk kept below 10 °C. Return bulk to freezer storage as soon as possible. Eicosatrienoic acid methyl ester is unstable to oxygen and direct sunlight, therefore, extreme care should be taken in handling this product.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E6013-VAR:
E6013-1MG:4548173219721
E6013-10MG:4548173219738
E6013-BULK:
E6013-5MG:4548173219714
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)