安全性情報
AP124P
Sigma-Aldrich
ヤギ抗マウスIgG抗体、ペルオキシダーゼコンジュゲート、H+L
1 mg/mL (after reconstitution), Chemicon®
別名:
ヤギ抗マウス IgG 抗体, 抗マウス抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
1 mg/mL (after reconstitution)
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
アフィニティ精製ヤギ抗マウスIgG、ペルオキシダーゼコンジュゲート
特異性
未変性および還元条件下でマウスIgGと反応します。還元条件下では、免疫グロブリン鎖の類似性のため、非マウスIgGとの交差反応性が見られる場合があります。
アプリケーション
ELISAおよびウェスタンブロッティング:
1:5,000~1:100,000希釈で使用できます。
免疫組織染色:
1:500~1:5,000希釈で使用できます。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
このヤギ抗マウスIgG抗体、ペルオキシダーゼコンジュゲート、H+Lを用いたマウスIgGの検出は、ELISA、IH、WBでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
二次抗体および対照抗体
研究サブカテゴリー
全免疫グロブリン二次抗体
物理的形状
15 mg/mL BSAを添加した0.01M PBSを含むバッファー中のホースラディッシュペルオキシダーゼとコンジュゲートさせた精製ヤギIgG 凍結乾燥品
イムノアフィニティー精製
保管および安定性
凍結乾燥品は出荷日から最長12カ月、2~8°Cで保存できます。
溶解後、本品は未希釈の液体の状態で2-8°Cで数週間安定です。溶解後、長期間保存する際は、等量のグリセロールを加えて最終濃度を50%グリセロールとしてください。未希釈アリコートで-20°Cで最長12カ月保存できます。グリセロール添加後は、タンパク質(およびバッファー塩)の濃度がはじめの2分の1になっていることにご注意ください。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
警告:保存剤としてアジ化ナトリウムを使用すると、HRPの酵素活性が大きく阻害されます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
AP124P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Magnetic-nanoparticle-modified paclitaxel for targeted therapy for prostate cancer.
Hua MY, Yang HW, Chuang CK, Tsai RY, Chen WJ, Chuang KL, Chang YH, Chuang HC, Pang ST
Biomaterials null
Shota Saito et al.
PloS one, 8(1), e54881-e54881 (2013-01-30)
Ezrin is a member of the ezrin, radixin, and moesin family that provides a functional link between the plasma membrane and the cortical actin cytoskeleton. A correlation between ezrin overexpression and aggressive cancer behavior has been recently reported in various
Extensive post-translational modification of active and inactivated forms of endogenous p53.
DeHart, CJ; Chahal, JS; Flint, SJ; Perlman, DH
Molecular and Cellular Proteomics null
Continuous taurocholic acid exposure promotes esophageal squamous cell carcinoma progression due to reduced cell loss resulting from enhanced vascular development.
Sato, S; Yamamoto, H; Mukaisho, K; Saito, S; Hattori, T; Yamamoto, G; Sugihara, H
Testing null
Stefania Rossi et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 47(5), 761-772 (2010-11-26)
Caveolins consist of three different membrane scaffolding proteins that play a variety of processes in different tissues. In skeletal muscle caveolins are differentially distributed, with Caveolin 1 (Cav-1) being uniquely expressed in satellite cells and Caveolin 3 (Cav-3) in mature