由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
1 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
この試薬はヤギ由来のアフィニティー精製抗体です。 精製抗体をホースラディッシュペルオキシダーゼ(HRP)に結合させ、バッファーで安定させています。
特異性
マウスIgG、重鎖および軽鎖に特異的。 抗マウスIgG抗体の交差反応性をELISA法で検討します。 ヒトIgGに対する交差反応性は最小。
アプリケーション
ELISA:
希釈倍率1:3,000で使用できます(Coligan, J., 1997; Harlow, E., 1988)。
免疫組織染色/免疫細胞染色:
希釈倍率1:200~1:50,000で使用できます(Bullock, G.R., 1982; Javois, L.C., 1994)。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
希釈倍率1:3,000で使用できます(Coligan, J., 1997; Harlow, E., 1988)。
免疫組織染色/免疫細胞染色:
希釈倍率1:200~1:50,000で使用できます(Bullock, G.R., 1982; Javois, L.C., 1994)。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
このヤギ抗マウスIgG抗体、(H+L)HRPコンジュゲートは、マウスIgGの検出に関して、ELISA、IC、IH、WBでの使用が検証されています。
研究のカテゴリ
二次& コントロール抗体
二次& コントロール抗体
研究サブカテゴリー
全免疫グロブリン二次抗体
全免疫グロブリン二次抗体
品質
ウェスタンブロッティング、発色:
希釈倍率1:200-1:500で使用(Coligan, J., 1997; Harlow, E., 1988)。
ウェスタンブロッティング、化学発光:
希釈倍率1:2,000-1:5,000を使用できます(Coligan, J., 1997)。
希釈倍率1:200-1:500で使用(Coligan, J., 1997; Harlow, E., 1988)。
ウェスタンブロッティング、化学発光:
希釈倍率1:2,000-1:5,000を使用できます(Coligan, J., 1997)。
物理的形状
アフィニティー精製
ホースラディッシュペルオキシダーゼとコンジュゲートさせた精製ヤギIgG、15mg/mL BSA、0.1% Kathon含有0.01M PBS(pH 7.1)溶液に溶解。
保管および安定性
未希釈抗体は、2-8°Cで12カ月安定です。希釈済みのフォーマットでは保存しないでください。冷凍しないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
AP308P:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Regulation of tyrosine hydroxylase levels and activity and Fos expression during opioid withdrawal in the hypothalamic PVN and medulla oblongata catecholaminergic cell groups innervating the PVN.
Marta Benavides, M Luisa Laorden, J Carlos Garcia-Borron, M Victoria Milanes
The European Journal of Neuroscience null
Assessment of protein glycoxidation in ventricular tissues.
Shi-Yan Li, Jun Ren
Methods in Molecular Medicine null
Transformation of amyloid ?(1-40) oligomers into fibrils is characterized by a major change in secondary structure.
Sarroukh, Rabia, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences (2010)
Involvement of 3',5'-cyclic adenosine monophosphate-dependent protein kinase in regulation of Fos expression and tyrosine hydroxylase levels during morphine withdrawal in the hypothalamic paraventricular nucleus and medulla oblongata catecholaminergic cell groups.
Marta Benavides, M Luisa Laorden, M Victoria Milanes
Journal of Neurochemistry null
Increase of tyrosine hydroxylase levels and activity during morphine withdrawal in the heart.
Ana Gonzalez-Cuello, M Victoria Milanes, M Luisa Laorden
European Journal of Pharmacology null