安全性情報
AP156P
Sigma-Aldrich
ヤギ抗ウサギIgG抗体、Fc、HRPコンジュゲート
0.8 mg/mL, Chemicon®
別名:
Goat anti-Rabbit IgG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rabbit
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
0.8 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
免疫電気泳動によれば、この抗体はウサギIgGの重鎖と反応しますが、ほとんどのウサギ免疫グロブリンの軽鎖とは反応しません。 ウサギIgMに対する抗体、または免疫グロブリン血清タンパク質に対する抗体は検出されませんでしたが、抗体は他の動物種の免疫グロブリンと交差反応する可能性があります。
アプリケーション
ELISAおよびウェスタンブロッティング 1:5,000~1:100,000
免疫組織染色 1:500~1:5,000
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
このヤギ抗ウサギIgG抗体、Fc、HRPコンジュゲートは、ウサギIgGの検出において、ELISA、WBでの使用が検証されています。
研究のカテゴリ
二次抗体および対照抗体
研究のサブカテゴリ
フラグメント特異的二次抗体
物理的形状
液体。バッファー = 0.01Mリン酸ナトリウム、0.25 M NaCl、pH 7.6および保存剤を含まない15 mg/mL BSAを安定剤として混合。
再溶解:
2 mLの脱イオン水で溶解します。
保管および安定性
凍結乾燥した製品は、2~8°Cで最長12か月保存できます。溶解後、本品は未希釈の液体の状態で2~8°Cで数週間安定です。 保存剤を含まない処方のため、無菌操作を用いてください。溶解後の長期保存には、等量のグリセロールを加え、最終濃度を50%グリセロールとした後、-20°Cで保存するようお勧めします。分注してもしなくても最長12か月間保存できます。タンパク質(および緩衝液の塩)濃度はグリセロールを添加すると元の半分に低下することに留意してください。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
AP156P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Donna Newman et al.
Molecular pharmacology, 63(3), 557-564 (2003-02-28)
In this study, we analyze the effect of several retinoids on the expression of nonsteroidal anti-inflammatory drug-activated gene (NAG-1) in normal human tracheobronchial epithelial (HTBE) cells and several lung carcinoma cell lines. The retinoid 6-[3-(1-adamantyl)-4-hydroxyphenyl]-2-naphthalene carboxylic acid (AHPN) greatly enhances
Kimie Date et al.
Scientific reports, 11(1), 12023-12023 (2021-06-10)
Vitronectin (VN) is a glycoprotein found in extracellular matrix and blood. Collagen, a major extracellular matrix component in mammals, is degraded by cathepsin K (CatK), which is essential for bone resorption under acidic conditions. The relationship between VN and cathepsins
Human cytomegalovirus major immediate early 1 protein targets host chromosomes by docking to the acidic pocket on the nucleosome surface.
Mucke, K; Paulus, C; Bernhardt, K; Gerrer, K; Schon, K; Fink, A; Sauer et al.
Journal of virology null
Kimie Date et al.
FEBS open bio, 9(4), 755-768 (2019-04-16)
Liver cirrhosis (LC) is a disease characterized by pathological accumulation and alteration of extracellular matrix (ECM) proteins; the interaction between two such proteins, collagen and vitronectin (VN), is considered to be the key to controlling ECM remodeling in liver cirrhosis.
Morten M Callesen et al.
Molecular oncology, 11(11), 1616-1629 (2017-09-08)
Transgenic porcine cancer models bring novel possibilities for research. Their physical similarities with humans enable the use of surgical procedures and treatment approaches used for patients, which facilitates clinical translation. Here, we aimed to develop an inducible oncopig model of