Merck
MAB201P
Sigma-Aldrich
マウス抗ウサギ軽鎖、HRPコンジュゲート抗体
Chemicon®, from mouse
別名:
HRP Anti-Rabbit, Light Chain Detection Antibody, Rabbit Light Chain Detection
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
monoclonal
化学種の反応性
rabbit
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
抗体分子は通常、1対の重鎖と共有結合している2本の免疫グロブリン軽鎖から成ります。免疫グロブリン軽鎖は、ギリシャ文字のκとλによって表される2つのタイプで生じます。κおよびγ軽鎖は約250アミノ酸長で、平均重量は約25 kDaです。免疫グロブリン集団に見られるκとλの比率は、動物種によって異なります。
特異性
この抗体は、天然の一次抗体、主にκ軽鎖と強く反応します。λ軽鎖の検出には適しません。この抗体は、ウサギIgGの重鎖とは反応しません。この抗体は、ELISAによりテストされ、ウシ、ヤギ、アルメニアンハムスター、ウマ、ヒト、マウス、ラット、およびヒツジ免疫グロブリンとの最小限の交差反応を確保するために吸着処理されています。
ウシ、ヤギ、アルメニアンハムスター、ウマ、ヒト、マウス、ラット、およびヒツジとの交差反応は最小限。
免疫原
ウサギIgG軽鎖から調製されます。
エピトープ:κ軽鎖
アプリケーション
このマウス抗ウサギ軽鎖、HRPコンジュゲート抗体を用いたウサギ軽鎖の検出は、ELISA、WB、IC、IHでの使用が検証されています。
ウエスタンブロッティング:1:5,000~1:100,000を発色性基質に使用 1:10,000~1:200,000をECL基質に使用
ELISA:1:5,000~1:100,000
免疫組織染色:1:500~1:5,000
免疫細胞染色:1:500~1:5,000
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
二次抗体および対照抗体
研究のサブカテゴリ
フラグメント特異的二次抗体
ターゲットの説明
25 kDa
物理的形状
抗血清からクロマトグラフ法により精製。0.01Mリン酸ナトリウム、0.25M塩化ナトリウム(pH 7.6)中で凍結乾燥。安定剤として15 mg/mL BSAを含有する溶液から凍結乾燥された粉末。
血清
保管および安定性
凍結乾燥した製品は、2°~8°Cで最長12か月保存できます。溶解後、未希釈液として2°~8°Cの暗所で6週間安定です。蒸留水でバイアルを溶解してください(0.5 mLの水を添加すると最終濃度は1 mg/mLになります)。溶解後、長期間保存する際は、等量のグリセロールを加えて最終濃度を50%グリセロールとしてください。未希釈アリコートで-20°Cで最長12か月保存できます。グリセロール添加後は、タンパク質(およびバッファー塩)の濃度がはじめの2分の1になっていることにご注意ください。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。光から遠ざけてください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB201P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Transmembrane peptides used to investigate the homo-oligomeric interface and binding hotspot of latent membrane protein 1.
Deanne W Sammond,Catherine Joce,Ryan Takeshita,Sarah E McQuate,Nilanjan Ghosh et al.
Biopolymers null
Amar M Singh et al.
Cell stem cell, 10(3), 312-326 (2012-03-06)
A general mechanism for how intracellular signaling pathways in human pluripotent cells are coordinated and how they maintain self-renewal remain to be elucidated. In this report, we describe a signaling mechanism where PI3K/Akt activity maintains self-renewal by restraining prodifferentiation signaling
Aneta Dobierzewska et al.
PloS one, 11(6), e0157221-e0157221 (2016-06-11)
Preeclampsia (PE), is a serious pregnancy disorder characterized in the early gestation by shallow trophoblast invasion, impaired placental neo-angiogenesis, placental hypoxia and ischemia, which leads to maternal and fetal morbidity and mortality. Here we hypothesized that angiogenic sphingosine kinase-1 (SPHK1)/sphingosine-1-phosphate
Asunción Muñoz-Silvestre et al.
The American journal of pathology, 190(6), 1188-1210 (2020-03-24)
Despite the enormous efforts made to achieve effective tools that fight against Staphylococcus aureus, the results have not been successful. This failure may be due to the absence of truly representative experimental models. To overcome this deficiency, the present work
María Rodríguez-Muñoz et al.
Translational psychiatry, 7(12), 1291-1291 (2017-12-19)
The activity of certain G protein-coupled receptors (GPCRs) and of glutamate N-Methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) is altered in both schizophrenia and depression. Using postmortem prefrontal cortex samples from subjects with schizophrenia or depression, we observed a series of opposite changes in