Merck
AP160P
Sigma-Aldrich
ウサギ抗マウスIgG抗体、HRPコンジュゲート
Chemicon®, from rabbit
別名:
ウサギ抗マウス抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は、ヒト血清中に最も豊富に存在する糖タンパク質抗体です。B細胞から分泌されます。IgG構造は、2本の同一の重(H)鎖および2本の同一のλ軽(L)鎖を含む4本のポリペプチド鎖で構成されています。これらの鎖はジスルフィド結合により連結されています。IgGには、IgG1、IgG2、IgG3、およびIgG4の4種のアイソタイプがあります。
アプリケーション
ウサギ抗マウスIgG抗体、HRPコンジュゲートは、ウェスタンブロッティングで使用されています。(1:2000)(1:200000) (1:5000)
生物化学的/生理学的作用
免疫グロブリンG(IgG)は補体系の活性化を助けます。ウイルス粒子および毒素を中和します。IgGは抗体依存性細胞傷害(ADCC)を促進します。母親のIgGは胎盤を介して胎児に移行しますが、これは新生児を感染症から守るために極めて重要です。重症急性呼吸器症候群コロナウイルス(SARS-CoV)-2感染患者におけるIgG濃度の検出は、コロナウイルス疾患2019(COVID-19)の重症度と予後を評価するための戦略となる可能性があります。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
AP160P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alberto Schanaider et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 20(4), 632-643 (2016-02-02)
Intra-abdominal adhesions are major post-operative complications for which no effective means of prevention is available. We aimed to evaluate the efficacy of exogenous pulmonary surfactant administration in the prevention of post-operative abdominal adhesions. Rats were randomly assigned to undergo laparotomy
Matrix metalloproteinase inhibition improves cardiac dysfunction and remodeling in 2-kidney, 1-clip hypertension.
Elen Rizzi,Michele M Castro,Cibele M Prado,Carlos A Silva,Rubens Fazan,Marcos A Rossi et al.
Journal of Cardiac Failure null
Neuron-glia communication: metallothionein expression is specifically up-regulated by astrocytes in response to neuronal injury.
Roger S Chung, Paul A Adlard, Justin Dittmann, James C Vickers, Meng Inn Chuah, Adrian K West
Journal of Neurochemistry null
Elen Rizzi et al.
International journal of cardiology, 165(1), 165-173 (2011-09-16)
Increased oxidative stress upregulates matrix metalloproteinases (MMPs) and transforming grow factor (TGF-β), which are involved in hypertensive cardiac remodeling. We tested the hypothesis that tempol (an antioxidant) could prevent these alterations in two-kidney, one-clip (2K1C) hypertension. Sham-operated or hypertensive rats
Cristina Evangelisti et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 23(12), 4276-4287 (2009-08-29)
MicroRNAs are a class of sophisticated regulators of gene expression, acting as post-transcriptional inhibitors that recognize their target mRNAs through base pairing with short regions along the 3'UTRs. Several microRNAs are tissue specific, suggesting a specialized role in tissue differentiation