安全性情報
AP112P
Sigma-Aldrich
ヤギ抗ヒトIgG抗体、HRPコンジュゲート
Chemicon®, from goat
別名:
抗ヒト IgG 抗体 HRP コンジュゲート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は免疫グロブリンファミリーに属し、広く発現される血清抗体です。これは糖タンパク質であり、主に免疫防御を支援します。全免疫グロブリンの約70%がIgGで構成されています。IgGは単量体の免疫グロブリンであり、4つのポリペプチド鎖で構成されています。これを構成するのは、2つの50 kDaの重鎖(γ)と2つの25 kDaの軽鎖です。これらの鎖はジスルフィド結合により連結されています。各分子には2か所の抗原結合部位があります。IgGは最も多く存在する免疫グロブリンです。血液および組織液においてほぼ均等に分布しており、ヒトの血清免疫グロブリンの75%を占めています。4つのサブクラス、すなわちIgG1(66%)、IgG2(23%)、IgG3(7%)およびIgG4(4%)があります。
特異性
この抗体は、ヒトIgGの重鎖、およびほとんどのヒト免疫グロブリンに共通する軽鎖と反応します。
免疫原
精製ヒトIgGから調製。
アプリケーション
ヤギ抗ヒトIgG抗体、HRPコンジュゲートは、以下に使用されています:
  • 酵素標識免疫吸着測定法(ELISA)アッセイにおいて結合免疫グロブリンG(IgG)を検出するため
  • 1:500~1:5,000の希釈率での免疫組織染色または細胞染色
  • 1:5,000~1:100,000の希釈率で発色基質を用いた、および1:10,000~1:200,000の希釈率でECL基質を用いたウェスタンブロッティング
  • 1:5,000~1:100,000の希釈率でのEIA
生物化学的/生理学的作用
免疫グロブリンG(IgG)は、II型およびIII型の過敏症に関与しています。IgGは、補体系の古典経路を開始し、またウイルス粒子および毒素を中和させます。母親のIgGは、ヒト胎盤を通って胎児に至り、新生児の感染症に対する免疫防御をもたらすことができます。IgGは抗体依存性細胞傷害(ADCC)を促進します。また、パパインによって消化されて抗原結合フラグメント(Fab)を産生します。IgGのペプシン消化は、結晶化可能フラグメント(Fc)の形成を引き起こします。重症急性呼吸器症候群コロナウイルス(SARS-CoV)-2感染患者におけるIgG濃度は、コロナウイルス疾患2019(COVID-19)の重症度と予後を評価するために有用です。
物理的形状
アガロースビーズに共有結合されている抗原を用いた免疫アフィニティークロマトグラフィーによって精製。凍結乾燥済み。バッファーは、0.01 Mリン酸ナトリウム、0.25 M NaCl、pH 7.6、15 mg/mL BSA入り。防腐剤は含まれていません。
保管および安定性
凍結乾燥製剤の保存期間は、2°~8°Cで受領日から最長12か月間です。溶解後、未希釈液として2°~8°Cで6週間安定です。蒸留水2 mLでバイアルを溶解させてください。溶解後、長期間保存する際は、等量のグリセロールを加えて最終濃度を50%グリセロールとしてください。未希釈アリコートで-20°Cで最長12か月保存できます。抗体(および緩衝液の塩)濃度はグリセロールを添加すると元の半分に低下することに留意してください。それに応じて、最終希釈濃度を調整する必要があります。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
警告:
保存剤としてアジ化ナトリウムを使用すると、HRPの酵素活性が大きく阻害されます。
その他情報
研究のカテゴリ:二次抗体および対照抗体
研究のサブカテゴリ
全免疫グロブリン二次抗体
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
AP112P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kyle E Korolowicz et al.
Cells, 10(9) (2021-09-29)
Current treatment options for patients infected with hepatitis B virus (HBV) are suboptimal, because the approved drugs rarely induce cure due to the persistence of the viral DNA genome in the nucleus of infected hepatocytes, and are associated with either
The impact of timing of maternal influenza immunization on infant antibody levels at birth
Zhong Z, et al.
Clinical and Experimental Immunology, 195(2), 139-152 (2019)
Sun Woo Lim et al.
The Korean journal of internal medicine, 37(5), 1031-1049 (2022-06-21)
We previously proposed minicircle vector technology as the potential platform for the development and production of new biologics. In this study, we have designed a novel target molecule for the treatment of allograft rejection and evaluated its feasibility as the
Molecular Genetics of Immunoglobulin (1987)
Sun Woo Lim et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33(10), 10889-10901 (2019-07-04)
Synthetic biologic drugs are highly successful for induction therapy in transplantation, but the development of novel biologics is limited because of the high cost of synthesis and purification. In this study, we developed a novel strategy for the production of