Merck
1.20094
Millipore
Eshmuno® P Resin
Eshmuno® P anti-A, 50 μm mean particle size
別名:
Eshmuno® P anti-A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151817
ligand
(Trisaccharide Blood Group Antigens (A/B))
品質水準
形状
resin
メーカー/製品名
Eshmuno®
パラメーター
>500 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
マトリックス活性基
polymer, polyvinyl ether
平均粒径
50 μm
キャパシティ
>75 % binding capacity (anti-A and anti-B)
転移温度
flash point 37.5 °C
アプリケーション
plasma purification
分離法
affinity
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Affinity based chromatography resin designed to remove anti-A isoagglutinin antibodies from plasma-derived Ig
特徴および利点
Eshmuno® P anti-A resin enables users to:
  • Reduce trace amounts of anti- A isoagglutinin′s and the patient risk of hemolysis.
  • Improve the users experience with operational flexibility resulting in high productivity.
包装
  • 1.20094.0100: Eshmuno® P anti-A 100 ml
  • 1.20094.0010: Eshmuno® P anti-A 10 ml
  • 1.20094.0500: Eshmuno® P anti-A 500 ml
  • 1.20094.5000: Eshmuno® P anti-A 5 L
Plastic bottle
法的情報
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
99.5 °F - closed cup - (own results)
引火点(℃)
37.5 °C - closed cup - (own results)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
120094-VAR:
120094-INTR:
120094-RSAMPLE:
1200945000:
1200940000:
120094-BULK:
1200940010:
120094-1EA:
1200940500:
1200940100:
試験成績書(COA)