Merck
AP112
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Human IgG Antibody
2 mg/mL, Chemicon®
別名:
Anti-Human IgG antibody, Goat anti-Human IgG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
2 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
ヒトIgGγ(H&L)およびすべてのヒト免疫グロブリンクラス由来の軽鎖と反応します。 IEPでは全ヒト血清に対して単一特異的です。ウサギ抗ヤギ全血清に対して使用した場合、10 mg/mL濃度でのIEPでは単一バンドです。
免疫原
プールされた正常ヒト血清から単離した高純度ヒトIgG。
アプリケーション
ヤギ抗ヒトIgG抗体はヒトIgGに対する抗体で、ELISA、IP、&WBで使用できます。
研究のカテゴリ
二次& コントロール抗体
研究サブカテゴリー
全免疫グロブリン二次抗体
物理的形状
100 μg/100 μLの濃度で0.2% sodium merthiolate(保存剤)含有PBS(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで最長6ヵ月間保存できます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AP112:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jipeng Lu et al.
Journal of orthopaedic surgery and research, 16(1), 410-410 (2021-06-30)
Osteoarthritis (OA) is a joint disease characterized via destruction of cartilage. Chondrocyte damage is associated with cartilage destruction during OA. Long noncoding RNAs (lncRNAs) are implicated in the regulation of chondrocyte damage in OA progression. This study aims to investigate
Shasha Ren et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 38(1), 388-388 (2019-09-07)
Hypoxia is a key feature of breast cancer, which affects cancer development, metastasis and metabolism. Previous studies suggested that circular RNAs (circRNAs) could participate in cancer progression and hypoxia regulation. This study aimed to investigate the role of circRNA differentially
Jiachong Shi et al.
Bioengineered, 13(3), 7564-7578 (2022-03-15)
Study has suggested that long non-coding RNA DOCK9 antisense RNA2 (LncRNA DOCK9-AS2) may play an important role in atherosclerosis, but the specific role is unclear. In this article, we aim to explore the role and mechanism of DOCK9-AS2 in the
Yang Shen et al.
Experimental and therapeutic medicine, 22(2), 795-795 (2021-06-08)
MicroRNAs (miRs) have been implicated in the development of acute pancreatitis (AP). However, the role and potential mechanism of miR-9 in AP progression remains unclear. Caerulein-treated AR42J cells were used as a cellular model of AP. Results revealed caerulein triggered
Tilman Ziegler et al.
The Journal of clinical investigation (2013-07-19)
Septic shock is characterized by increased vascular permeability and hypotension despite increased cardiac output. Numerous vasoactive cytokines are upregulated during sepsis, including angiopoietin 2 (ANG2), which increases vascular permeability. Here we report that mice engineered to inducibly overexpress ANG2 in