Merck
I0759
Sigma-Aldrich
抗-ヒトIgM(μ-鎖特異的) ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, lyophilized powder
別名:
Anti Human IgM Antibody - Anti-Human IgM (μ-chain specific) antibody produced in goat, Anti Human Igm, Anti Human Igm Antibody, Anti-Human Igm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
lyophilized powder
テクニック
Ouchterlony double diffusion: suitable
quantitative precipitin assay: suitable
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IgM抗体は、血清中にペンタマーとして存在し、抗原に反応して産生されます。
抗ヒトIgM(μ鎖特異的)抗体は、ミュー鎖を持つヒトIgMに特異的です。この抗体製剤は、精製ヒトIgA、IgG、IgM、ベンスジョーンズκとベンスジョーンズλの骨髄腫タンパクに対する検査では、ヒトIgMに特異的です。
ヒト血清由来IgMは、ELISA、ドット免疫結合法、ウエスタン免疫ブロット法、免疫拡散法、および免疫電気泳動法などのさまざまな免疫測定法において基準抗原、標準物質、遮断薬、または被覆タンパク質として使用できます。その他の用途としては、免疫原調製の出発原料や固相免疫吸着剤などがあります。
免疫グロブリンM(IgM)抗体は、炎症の早期に現れます。 IgM抗体は、不適合輸血における赤血球凝集の原因です。IgMのレベルは、疾患または感染の状況によって異なります。
特異性
ヤギポリクローナル抗ヒトIgM(μ-鎖特異的)抗体は、ヒトIgMのm鎖と反応します。精製されたヒトIgA、IgG、IgM、Bence Jones kappaおよびBence Jones lambda骨髄腫たんぱく質に対して試験すると、ヒトIgMに特異的です。
免疫原
免疫原として精製されたヒトIgM
アプリケーション
ヤギポリクローナル抗ヒトIgM(μ-鎖特異的)抗体を使用すると、免疫化学的または免疫組織学的技法によってヒトIgM in vitroおよびヒト血清またはその他の体液のレベルを同定および定量できます。
抗ヒトIgM(μ鎖特異的)抗体は、オクタロニー二重免疫拡散法および定量的沈降アッセイに適しています。B細胞受容体架橋結合研究、AuBioDOTアッセイ、ELISA、タンパク質精製、およびゲルブロット解析に使用されました。
物理的形状
凍結乾燥品(pH 7.2, 0.01 Mリン酸ナトリウム, 0.015 M塩化ナトリウム)。
再構成
0.135 M塩化ナトリウムで再構成して下さい。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に別段の記載がない限り、弊社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I0759PROC:
I0759-VAR-PW:
I0759-5X1MG:
I0759-BULK-N:
I0759-PH:
I0759-BULK-V:
I0759-2MG:
I0759-BULK:
I0759-1MG:
I0759-VAR-N:
I0759-VAR:
I0759-1MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tulika Singh et al.
PLoS neglected tropical diseases, 13(8), e0007648-e0007648 (2019-08-27)
Zika virus (ZIKV) is a newly-identified infectious cause of congenital disease. Transplacental transfer of maternal IgG to the fetus plays an important role in preventing many neonatal infections. However, antibody transfer may also have negative consequences, such as mediating enhancement
Zhen Lin et al.
Journal of virology, 90(7), 3469-3479 (2016-01-15)
In the oral epithelium, peripheral stores of Epstein-Barr virus (EBV) are transmitted from infiltrating B cells to epithelial cells. Once the virus is transmitted to epithelial cells, the highly permissive nature of this cell type for lytic replication allows virus
Susana Vázquez et al.
Clinical and diagnostic laboratory immunology, 10(6), 1074-1077 (2003-11-11)
The Dengue IgM Capture ELISA (MAC-ELISA) is the immunoenzymatic system recommended by the Pan American Health Organization and the World Health Organization for the serological diagnosis of dengue virus infection due to its high sensitivity, ease of performance, and use
Tina O'Grady et al.
Nucleic acids research, 44(18), e145-e145 (2016-07-14)
Annotation of herpesvirus genomes has traditionally been undertaken through the detection of open reading frames and other genomic motifs, supplemented with sequencing of individual cDNAs. Second generation sequencing and high-density microarray studies have revealed vastly greater herpesvirus transcriptome complexity than
Whitney Bullard et al.
Virulence, 3(1), 72-76 (2012-01-31)
The haptoglobin-hemoglobin receptor (HpHbR) of African trypanosomes plays a critical role in human innate immunity against these parasites. Localized to the flagellar pocket of the veterinary pathogen Trypanosoma brucei brucei this receptor binds Trypanosome Lytic Factor-1 (TLF-1), a subclass of