安全性情報
SAB204908
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgG antibody produced in goat
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
結合体
biotin conjugate
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human
テクニック
ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
Reacts to Human IgG as demonstrated by ELISA or FLISA; minimal cross reactivity to Human IgM, IgA, Macaca muletta or Macaca fascicularis IgG; may react with other species
物理的形状
1.0 mg in 2.0 mL phosphate buffered saline with sodium azide
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
SAB204908-1ML-LBL:
SAB204908-1ML-PW:
SAB204908-BULK:
SAB204908-1ML-KC:
SAB204908-1ML:
SAB204908-2ML-PW:
SAB204908-2ML:
SAB204908-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SAB204908-1ML4061838160409
SAB204908-2ML4061838165237