Merck
GBL204871
Grace Bio-Labs ProPlate®トレイおよびカバー
for Delrin® snap clip modules, holds 4 slide modules
別名:
slide holder, slide module
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.15
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 204871
外部サイズ
85.3 mm × 127.5 mm
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Organize up to 4 chambered slides into the footprint of a microtiter plate for use with automated liquid handling robots or plate washers.
法的情報
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.