安全性情報
MAB1998
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin α2β1 Antibody, clone BHA2.1
clone BHA2.1, Chemicon®, from mouse
別名:
VLA-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BHA2.1, monoclonal
交差性
human, canine, pig
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGA2(3673)
特異性
コラーゲン受容体VLA-2(α-2β-1)インテグリン複合体と反応します。
アプリケーション
フローサイトメトリー: 10 μg/mLで使用できます。
免疫沈降: 1×10E6個の細胞ライセートからVLA-2インテグリンを免疫沈降させるには、2~5 μgのBHA2.1が必要です。
凍結組織切片の免疫組織染色: 5 μg/mLで使用できます。
パラフィン切片の免疫細胞染色: 希釈倍率1:50で使用できます。 内因性ペルオキシダーゼのブロックには80%エタノール+0.5%H202を30分間使用し、非特異的反応のブロックには、NGSを用いて、PBSで1:5に希釈し、20分間RTします。 ブアン固定液の使用が成功しています。 インキュベーション時間と条件:24時間、4°C 前処理:0.1%トリプシン、30分間、37°C 細胞膜付近の細胞質内染色
ウェスタンブロッティングではα2インテグリンサブユニットは検出されませんが、これはおそらくエピトープの形状特性によるものと思われます。クローンBHA2.1のエピトープはα2インテグリンサブユニットの(I)ドメインの存在に依存しており、Iドメインを欠くVLA-2変異型とは結合しません。
機能阻害: クローンBHA2.1は、VLA-2を介したコラーゲンおよびラミニンへの細胞接着を阻害します。一般に、終濃度10 μg/mLで完全な阻害が達成されます。
最終的なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗インテグリンα2β1抗体クローンBHA2.1は、インテグリンα2β1に対する抗体で、FC、IH、IH(P)、IPで使用できます。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
インテグリン
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインAクロマトグラフィーによる精製免疫グロブリン0.02 M リン酸バッファー(pH 7.6)+0.25 M NaCl溶液、0.1%アジ化ナトリウム含有
精製プロテインA
保管および安定性
2–8°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
皮膚、CD4およびCD8陽性T細胞
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1998:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Critical roles for the actin cytoskeleton and cdc42 in regulating platelet integrin alpha2beta1.
Giordano Pula, Alastair W Poole
Platelets null
M Triantafilou et al.
Cytometry, 43(4), 279-289 (2001-03-22)
Virus-receptor binding is an essential step in every virus infectious process. Many viruses employ more than one receptor molecule or even receptor complexes for attachment. In this study, we investigate the binding of Echovirus 1 (Echo1) and Coxsackievirus A9 (CAV-9)
Xiaodong Feng et al.
International journal of cell biology, 2013, 231279-231279 (2013-06-06)
Angiogenesis is a highly regulated event involving complex, dynamic interactions between microvascular endothelial cells and extracellular matrix (ECM) proteins. Alteration of ECM composition and architecture is a hallmark feature of wound clot and tumor stroma. We previously reported that during
Feedback regulation of the ?2(1) collagen gene via the Mek-Erk signaling pathway.
Kevin Dzobo,Virna D Leaner,M Iqbal Parker
IUBMB Life null
Amna Abderrazak et al.
Frontiers in immunology, 9, 2269-2269 (2018-10-31)
β1 integrins are critical for T cell migration, survival and costimulation. The integrin α2β1, which is a receptor for collagen, also named VLA-2, is a major costimulatory pathway of effector T cells and has been implicated in arthritis pathogenesis. Herein