Merck
P8340
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solution
別名:
Protease Inhibitor Mix
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
プロテアーゼインヒビターカクテル, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solution
由来生物
bovine lung
品質水準
形状
DMSO solution
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロテアーゼ インヒビターカクテル哺乳類細胞・組織抽出用、DMCO溶液 セリン、システイン、 酸性プロテアーゼ、アミノプロテアーゼを阻害するための6種類の成分が含まれています。
特異性
セリン、システイン、および酸性プロテアーゼ、ならびにアミノペプチダーゼを阻害します。
アプリケーション
超音波処理のバッファー、溶解バッファー、RIPAバッファーの成分としての使用に最適
細胞抽出物や組織抽出物における内因性酵素活性からの保護
生物化学的/生理学的作用
本混合物は、104 mM の AEBSF、80 μM のアプロチニン、 4 mM のべスタチン、1.4 mM の E-64、2 mM のロイペプチン、および 1.5 mM のペプスタチン A などの個々の成分を含みます。各成分は、特異的な阻害特性を持っています。 AEBSF およびアプロチニンは、トリプシン、キモトリプシン、およびプラスミンなどのセリンプロテアーゼを阻害します。 べスタチンはアミノペプチダーゼを阻害します。 E-64 はシステインプロテアーゼに対して作用します。 ロイペプチンは、セリンプロテアーゼおよびシステインプロテアーゼの両方に対して作用します。 ぺプスタチン A は、酸性プロテアーゼを阻害します。
特徴および利点
広範囲の阻害:複数のクラスのプロテアーゼやアミノペプチダーゼを阻害
安定な保存:DMCO溶液として供給されるため、-20°Cでの長期保存が可能
一貫した性能:すぐに使える溶液
構成
AEBSF
アプロチニン
べスタチン
E-64
ロイペプチン
ぺプスタチン A
注意
本カクテルは、 -20°Cで保存してください。
調製ノート
本カクテル溶液 1 mL は、20 g のウシ肝臓に由来する100 mLのライセート 、または、10 mLのCHO 細胞由来ライセート中の内在性酵素の阻害に使用できます。 本製品は、DMSO 溶液として提供されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P8340-2.5ML-PW:
P8340-BULK:
P8340-5ML-KC:
P8340-50UL-KC:
P8340-VAR:
P8340-1ML-PW:
P8340-125UL:
P8340-.05ML-KC:
P8340-125UL-KC:
P8340-1ML-KC:
P8340-2.5ML-KC:
P8340-2.5ML:
P8340-1ML:
P8340-5ML:
P8340-5ML-PW:
P8340-.05ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A transgenic rat that develops Alzheimer's disease-like amyloid pathology, deficits in synaptic plasticity and cognitive impairment.
Liu L et al
Neurobiology of Disease, 31(1), 46-57 (2008)
Signaling through extracellular signal-regulated kinase is required for spermatogonial proliferative response to stem cell factor.
Dolci S et al
The Journal of Biological Chemistry, 276(43), 40225-40233 (2001)
Acceleration and persistence of neurofibrillary pathology in a mouse model of tauopathy following anesthesia.
Planel E et al
Faseb Journal, 23(8), 2595-2604 (2009)
Megan D Schertzer et al.
Molecular cell, 75(3), 523-537 (2019-07-02)
Long noncoding RNAs (lncRNAs) cause Polycomb repressive complexes (PRCs) to spread over broad regions of the mammalian genome. We report that in mouse trophoblast stem cells, the Airn and Kcnq1ot1 lncRNAs induce PRC-dependent chromatin modifications over multi-megabase domains. Throughout the
Nico A Contreras et al.
PLoS pathogens, 15(6), e1007890-e1007890 (2019-06-21)
Cytomegalovirus (CMV) is a ubiquitous herpesvirus infecting most of the world's population. CMV has been rigorously investigated for its impact on lifelong immunity and potential complications arising from lifelong infection. A rigorous adaptive immune response mounts during progression of CMV
関連コンテンツ
可溶性免疫チェックポイント分子の評価研究は、PD-1/PD-L1免疫療法が有効な患者の特定や、今後の免疫療法研究の新しいターゲットの発見に役立ちます。MILLIPLEX® Human Immuno-Oncology Checkpoint Protein Panel 2を用いたNSCLC研究のための免疫チェックポイント分子のマルチプレックス評価についてご覧ください。