Merck
MSSAFE
Sigma-Aldrich
Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail
MS-SAFE, powder, Protease inhibitors: serine, cysteine and aspartic proteases and metalloproteases. Phosphatase inhibitors: tyrosine, serine/threonine, acid and alkaline phosphatases.
別名:
質量分析用プロテアーゼおよびホスファターゼ阻害剤カクテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
製品名
質量分析用プロテアーゼおよびホスファターゼ阻害剤,
詳細
for use with mammalian cell and tissue extract, lyophilized powder
品質水準
フォーム
powder
溶解性
water: 0.1 g/mL, clear, colorless
保管温度
2-8°C
詳細
質量分析(MS)に適合したプロテアーゼおよびホスファターゼ阻害剤カクテルであり、以下の幅広い阻害特異性を示します:
  • セリン、システインおよびアスパラギン酸プロテアーゼ、およびメタロプロテアーゼ
  • チロシン、セリン/スレオニン、酸性およびアルカリ性ホスファターゼ
全ての阻害剤および賦形剤は、LC-MSを妨害しないものを選択しています。全ての阻害剤が、タンパク質を共有結合的、不可逆的に修飾しません。本カクテルはEDTAを含みません。全ての阻害剤は、Hisタグタンパク質の精製やユニークなリン酸化ペプチド濃縮などに使用する固定化金属アフィニティクロマトグラフィー(IMAC)などの、簡便なダウンストリームのサンプル処理が可能となるように選択されています。
特異性
プロテアーゼ阻害剤:セリン、システインおよびアスパラギン酸プロテアーゼ、およびメタロプロテアーゼ
ホスファターゼ阻害剤:チロシン、セリン/スレオニン、酸性およびアルカリ性ホスファターゼ
アプリケーション
MS-SAFE Protease and Phosphatase Inhibitor(MS-SAFEプロテアーゼおよびホスファターゼ阻害剤)は、リボソームタンパク質S6キナーゼ(S6K)活性の測定に使用されています。
哺乳類細胞ライセートや肝組織抽出物によって試験済みです。質量分析法によって解析するサンプルでの使用が可能です。
特徴および利点
質量分析のための包括的なプロテアーゼおよびホスファターゼ阻害薬のカクテル
Hisタグ付きタンパク質精製やホスホペプチド濃縮などの下流のサンプル処理に適合
タンパク質活性の正確な測定およびリン酸化部位の特定が可能
構成
プロテアーゼ阻害剤:
  • 塩酸べスタチン
  • ロイペプチン
  • ホスホラミドン二ナトリウム塩
  • ぺプスタチンA
  • エラスタチナール
  • アプロチニン
  • メシル酸ナファモスタット
  • アンチパイン
ホスファターゼ阻害剤
  • オカダ酸
  • フッ化ナトリウム
  • オルトバナジウム酸ナトリウム
  • シュウ酸ブロモテトラミゾール
賦形剤
  • β-ラクトース
  • DL-ロイシン
数量
1バイアルは、水または抽出/溶解バッファーを使用して、20 mLの1×阻害剤カクテル使用溶液が作成できます。あるいは、2 mLの水または抽出/溶解バッファーを加えることで、10×濃縮溶液が作成できます。この10×溶液は、1×使用溶液が必要な場合に、抽出/溶解バッファーで10倍希釈できます。
物理的形状
水溶性の凍結乾燥粉末
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MSSAFE-2TAB:
MSSAFE-VAR:
MSSAFE-20TAB:
MSSAFE-5VL:4548173925424
MSSAFE-1VL:4548173925417
MSSAFE-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mark D Schuchard et al.
BioTechniques, 39(2), 239-247 (2005-08-25)
The inclusion of protease inhibitors in serum or plasma samples has been found to significantly impact the isoform profile of selected plasma proteins as seen on 2-dimensional electrophoresis (2-DE) gels. With the addition of a protease inhibitor cocktail, several human
Targeted nanoconjugate co-delivering siRNA and tyrosine kinase inhibitor to KRAS mutant NSCLC dissociates GAB1-SHP2 post oncogene knockdown.
Srikar, R., et al.
Scientific Reports, 6, 30245-30245 (2016)
Evidence for the Role of YWHA in Mouse Oocyte Maturation
Detwiler, Ariana Claire
Thesis, 22-22 (2015)
Chandresh R Gajera et al.
Journal of neuroscience methods, 312, 73-83 (2018-11-23)
Synaptic alterations, especially presynaptic changes, are cardinal features of neurodegenerative diseases and strongly correlate with cognitive decline. We report "Mass Synaptometry" for the high-dimensional analysis of individual human synaptosomes, enriched nerve terminals from brain. This method was adapted from cytometry
Identification and characterization of PPARα ligands in the hippocampus.
Roy, A., et al.
Nature Chemical Biology, 12, 1075-1083 (2016)