安全性情報
20-201
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail I
solid, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
別名:
Protease Inhibitor Mix
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
フォーム:
solid
製品名
プロテアーゼインヒビターカクテルI, The Protease Inhibitor Cocktail I controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
Upstate®
輸送温度
dry ice
アプリケーション
一般的に、セリン、システイン、アスパラギン酸、およびメタロプロテアーゼの阻害に使用します。
物理的形状
バッファー100mLに溶解した場合、2mM AEBSF、1mM EDTA、130μMベスタチン、E-64 14μM、1μMロイペプチン、0.3μMアプロチニン。凍結乾燥粉末として供給されます。
保管および安定性
-20°Cで5年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
20-201:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The possible causes and potential remedies for challenges encountered during preparation of samples for SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) and optimizing electrophoresis conditions.