Merck
P1860
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic proteases and aminopeptidases, for use in tissue culture media, DMSO solution
別名:
Protease Inhibitor Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
プロテアーゼインヒビターカクテル, for use in tissue culture media, DMSO solution
品質水準
形状
DMSO solution
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロテアーゼ 阻害剤カクテルは、組織培地で分泌されたタンパク質の分解を防ぐように設計された プロテアーゼ阻害剤の混合物です。
プロテアーゼインヒビターカクテルは、48時間のばく露後に以下の細胞株に対して無毒性を示しました:
A431、CHO、COS、HepG2、HeLa接着細胞株
懸濁液中で増殖させたJurkat細胞株およびHL-60細胞株
特異性
セリン、システイン、アスパラギン酸プロテアーゼ、アミノペプチダーゼを阻害します。
アプリケーション
この 製品は、組織培地での使用に特化して最適化されており、 新鮮な培地に48時間曝露して追加することで プロテアーゼを継続的に阻害できます。
プロテアーゼインヒビターカクテルは以下の用途に使用できます:
  • ヒト精密切断肺切片(PCLS)を用いたex vivo感染実験用の上清およびライセートの補給剤として
  • corona-inhibited nanozymeの触媒作用の回復にタンパク質分解が役割を担っていることを示すための、トリプシンによるタンパク質分解の阻害
  • トリプシン阻害試験に用いるトリプシン溶液で
  • ウェスタンブロット用に白血球を溶解するための放射性免疫沈降アッセイ(RIPA)バッファーの成分として
生物化学的/生理学的作用
プロテアーゼインヒビターカクテルは組織培養培地で使用するようにデザインされています。培養組織由来の分泌タンパク質の分解を防ぐために、組織培養培地への添加剤として推奨されます。
特徴および利点
  • 広範な特異性
  • 無毒性:本製品は48時間の曝露後、A431、CHO、COS、HepG2、HeLa接着細胞株、および懸濁液で増殖させたJurkat細胞株とHL-60細胞株に対して無毒です。
  • 金属キレート剤を含みません:下流アプリケーションとの互換性を確保しています。
  • 便利なパッケージ:ガラス瓶に1 mL
  • 使いやすい:分泌タンパク質の分解を防ぐため、組織培地で1:200以上に希釈して使用します。
構成
アプロチニン
ベスタチン
E-64
ロイペプチン
ペプスタチンA
注意
48時間曝露後でも、A431, CHO, COS, HepG2, HeLaなどの接着細胞株や、Jurkat, HL-60などの浮遊細胞株への毒性は認められません。
数量
分泌されるタンパク質の分解を防ぐために、組織培養培地で1:200以上に希釈して使用してください。
物理的形状
DMSO (D2650, Hybri-Max)溶液です。
その他情報
R&Dでの使用に限ります。薬剤、家庭、またはその他の用途には使用できません。危険性と安全な取扱い方法に関しては、安全データシートを参照してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P1860-BULK:
P1860-1ML:
P1860-1ML-PW:
P1860-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Raymond L Warters et al.
Radiation research, 172(1), 82-95 (2009-07-08)
Although skin is usually exposed during human exposures to ionizing radiation, there have been no thorough examinations of the transcriptional response of skin fibroblasts and keratinocytes to radiation. The transcriptional response of quiescent primary fibroblasts and keratinocytes exposed to from
Takuma Shiratori et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 200(1), 218-228 (2017-11-17)
As osteoclasts have the central roles in normal bone remodeling, it is ideal to regulate only the osteoclasts performing pathological bone destruction without affecting normal osteoclasts. Based on a hypothesis that pathological osteoclasts form under the pathological microenvironment of the
Matthew Townsend et al.
The Journal of physiology, 572(Pt 2), 477-492 (2006-02-14)
The accumulation of amyloid beta-protein (Abeta) in brain regions serving memory and cognition is a central pathogenic feature of Alzheimer's disease (AD). We have shown that small soluble oligomers of human Abeta that are naturally secreted by cultured cells inhibit
Vanessa Neuhaus et al.
PloS one, 8(8), e71728-e71728 (2013-08-24)
Annual outbreaks of influenza infections, caused by new influenza virus subtypes and high incidences of zoonosis, make seasonal influenza one of the most unpredictable and serious health threats worldwide. Currently available vaccines, though the main prevention strategy, can neither efficiently
Rachel Kaminsky et al.
Developmental cell, 17(5), 724-735 (2009-11-20)
Sumoylation is a reversible posttranslational modification that plays roles in many processes, including transcriptional regulation, cell division, chromosome integrity, and DNA damage response. Using a proteomics approach, we identified approximately 250 candidate targets of sumoylation in C. elegans. One such