製品名
Protease Inhibitor Cocktail Set V, Animal-Free, The Protease Inhibitor Cocktail Set V, Animal-Free controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
フォーム
lyophilized
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
溶解性
water: soluble
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
警告
再構成
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
535141-1LML:
535141-1SET:
535141-1SET-M:
535141-1ML:
535141-1ML-M:
試験成績書(COA)