フォーム
tablet
使用法
sufficient for 25 10mL extraction solution preparations
包装
vial of 25 tablets
メーカー/製品名
Roche
テクニック
tissue processing: suitable
溶解性
water: soluble
保管温度
2-8°C
詳細
cOmpleteミニプロテアーゼ阻害剤タブレットは、カルパインに加え、セリン、システイン、およびメタロプロテアーゼなどを幅広く阻害します。
タブレットは最適化された組成によって優れた阻害効果を示し、動物組織、植物、酵母、および細菌由来のタンパク質の保護に適しています。
cOmpleteミニプロテアーゼ阻害剤タブレットは、EDTAと、不可逆的および可逆的なプロテアーゼ阻害剤の両方を含んでいます。
タブレットは最適化された組成によって優れた阻害効果を示し、動物組織、植物、酵母、および細菌由来のタンパク質の保護に適しています。
cOmpleteミニプロテアーゼ阻害剤タブレットは、EDTAと、不可逆的および可逆的なプロテアーゼ阻害剤の両方を含んでいます。
特異性
細菌、哺乳類、酵母、および植物細胞などに由来する抽出物中に存在するセリンプロテアーゼ、システインプロテアーゼ、およびメタロプロテアーゼの阻害に使用されています。
アプリケーション
cOmplete™、Miniプロテアーゼ阻害剤カクテルは、以下の
成分として使用されています:
成分として使用されています:
- グリオーマ腫瘍サンプル溶解のための溶解バッファー
- 心臓組織均質化のための免疫沈降(RIPA)タンパク質抽出バッファー
- 網膜神経節細胞均質化のための再懸濁バッファー
cOmplete™ミニは、細菌、哺乳類、酵母、および植物細胞などに由来する抽出物中に存在するセリン、システイン、およびメタロプロテアーゼの阻害に使用されています。
cOmpleteミニは、可逆的および不可逆的なプロテアーゼ阻害剤の両方を含みます。そのため、最初の精製ステップだけでなく標準的に、プロテアーゼ阻害剤で保護されるすべてのストックバッファーおよび溶液に、cOmpleteミニを加えることをお勧めします。
cOmpleteミニは、EDTAを含んでいます(1タブレットは、10 mLで1 mMのEDTA溶液を与えます)。そのため、抽出バッファーには、Ca2+、Mg2+、またはMn2+などの二価カチオンを含めないでください。メタロプロテアーゼの阻害が不完全になる恐れがあります。目的のタンパク質がIMAC(固定化金属アフィニティクロマトグラフィー)によって精製される場合(例えば、ポリHisタグ付きのリコンビナントタンパク質など)、クロマトグラフィーに先立ちEDTAを除去する必要があります(例、透析など)。
あるいは、cOmpleteミニ、EDTAフリーが使用できます。これらのタブレットは、cOmpleteミニと同等ですが、EDTAや他のキレート剤が含まれていません。
cOmpleteミニタブレットは、少量の抽出ボリューム(最大10 mL)のタンパク質分解活性を阻害します。液量が多い(最大50 mL)場合は、他のcOmplete製品の使用をお勧めします。cOmpleteタブレットの組成は、cOmpleteミニタブレットと同等であるため、両方の製品タイプにおいて同等の結果が得られます。
cOmpleteミニは、可逆的および不可逆的なプロテアーゼ阻害剤の両方を含みます。そのため、最初の精製ステップだけでなく標準的に、プロテアーゼ阻害剤で保護されるすべてのストックバッファーおよび溶液に、cOmpleteミニを加えることをお勧めします。
cOmpleteミニは、EDTAを含んでいます(1タブレットは、10 mLで1 mMのEDTA溶液を与えます)。そのため、抽出バッファーには、Ca2+、Mg2+、またはMn2+などの二価カチオンを含めないでください。メタロプロテアーゼの阻害が不完全になる恐れがあります。目的のタンパク質がIMAC(固定化金属アフィニティクロマトグラフィー)によって精製される場合(例えば、ポリHisタグ付きのリコンビナントタンパク質など)、クロマトグラフィーに先立ちEDTAを除去する必要があります(例、透析など)。
あるいは、cOmpleteミニ、EDTAフリーが使用できます。これらのタブレットは、cOmpleteミニと同等ですが、EDTAや他のキレート剤が含まれていません。
cOmpleteミニタブレットは、少量の抽出ボリューム(最大10 mL)のタンパク質分解活性を阻害します。液量が多い(最大50 mL)場合は、他のcOmplete製品の使用をお勧めします。cOmpleteタブレットの組成は、cOmpleteミニタブレットと同等であるため、両方の製品タイプにおいて同等の結果が得られます。
特徴および利点
使用するタンパク質を様々な種類のプロテアーゼから保護するために、cOmpleteミニプロテアーゼ阻害剤タブレットを使用してください。阻害していないプロテアーゼ活性は、数日かけて分離したタンパク質を、わずか数分で分解してしまいます。これらの便利な水溶性タブレットは、動物、植物、酵母、および細菌を含むほとんどの細胞タイプに由来するタンパク質分解活性を阻害するプロテアーゼ阻害剤ブレンドを含みます。秤量や測定は不要で、一貫した結果を確かなものにします。
- 使いやすい:すぐに溶解するタブレットをバッファーに加えるだけ。
- 完璧な保護:幅広いプロテアーゼから、直ちにタンパク質を守ります。
- 柔軟性:動物、植物、酵母、細菌、あるいは真菌を含めたあらゆる組織または細胞からの抽出物中のタンパク質を保護するために使用できます。
- 安全性:非毒性の阻害剤を使用しているため、ユーザーや周囲の方へのリスクはありません。
- IMAC精製に適合:cOmplete His-Tag精製樹脂で、ポリヒスチジンタグ付きタンパク質を精製してください。
包装
場合によってはウェットアイスで発送しますが、特定の地域では配送条件が異なる場合があります。
構成
幅広い阻害特異性を持った複数のプロテアーゼ阻害剤の独自の混合物です。
品質
膵臓の抽出液で性能を検証しています。
物理的形状
ガラス容器に入ったタブレットです。
調製ノート
使用濃度:1タブレット/10 mL抽出溶液
使用液:使用液の調製
1つのcOmpleteミニプロテアーゼ阻害剤タブレットは、抽出液10 mLのタンパク質分解活性の阻害に使用できます。極めて高いタンパク質分解活性がある場合は、1つのタブレットを7 mLの抽出バッファーに使用してください。タブレットは、抽出液に直接添加できます。ストック溶液(7倍濃度)を調製することもできます。
ストック溶液(7倍濃度)
1つのcOmpleteミニタブレットを、1.5 mLの蒸留水または100 mMリン酸バッファーpH 7.0に溶解します。
保管条件(使用液):ストック溶液は、2~8°Cで1~2週間、-15~-25°Cで12週間以上保存できます。
使用液:使用液の調製
1つのcOmpleteミニプロテアーゼ阻害剤タブレットは、抽出液10 mLのタンパク質分解活性の阻害に使用できます。極めて高いタンパク質分解活性がある場合は、1つのタブレットを7 mLの抽出バッファーに使用してください。タブレットは、抽出液に直接添加できます。ストック溶液(7倍濃度)を調製することもできます。
ストック溶液(7倍濃度)
1つのcOmpleteミニタブレットを、1.5 mLの蒸留水または100 mMリン酸バッファーpH 7.0に溶解します。
保管条件(使用液):ストック溶液は、2~8°Cで1~2週間、-15~-25°Cで12週間以上保存できます。
再構成
水系のバッファーに可溶、または抽出溶媒に直接添加できます。別の方法としては、1.5 mLの水または100 mMリン酸バッファーpH 7.0を使用して7倍のストック溶液を調製します。ストック溶液は、2~8°Cで1~2週間、-15~-25°Cで12週間以上安定です。チオールを含む溶液中で、15~25°Cで使用できます。
法的情報
cOmplete is a trademark of Roche
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
Paloma Araujo Cavalcante et al.
Infection and immunity, 88(7) (2020-04-29)
Staphylococcus aureus, an important cause of mastitis in mammals, is becoming increasingly problematic due to the development of resistance to conventional antibiotics. The ability of S. aureus to invade host cells is key to its propensity to evade immune defense
Identification of CRKII, CFL1, CNTN1, NME2, and TKT as Novel and Frequent T-Cell Targets in Human IDH-Mutant Glioma
Dettling S, et al.
Clinical Cancer Research, 24(12), 2951-2962 (2018)
Ang Li et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 28(6), 1432-1441 (2020-04-30)
Adeno-associated viral (AAV) vectors are a leading candidate for the delivery of CRISPR-Cas9 for therapeutic genome editing in vivo. However, AAV-based delivery involves persistent expression of the Cas9 nuclease, a bacterial protein. Recent studies indicate a high prevalence of neutralizing antibodies
Essential role for smooth muscle cell stromal interaction molecule-1 in myocardial infarction.
Mali V, et al.
Journal of Hypertension, 36(2), 377-386 (2018)
The N-terminal set-beta protein isoform induces neuronal death
Trakhtenberg EF, et al.
The Journal of biological chemistry, 290(21), 13417-13426 (2015)
資料
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.