Merck
04693132001
Roche
cOmplete, EDTA-free Protease Inhibitor Cocktail(EDTA不含プロテアーゼ阻害剤カクテル)
Tablets provided in EASYpacks
別名:
プロテアーゼ阻害剤
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.21
フォーム
tablet
包装
pkg of 20 tablets (individually packed in foil blister packs)
メーカー/製品名
Roche
溶解性
aqueous buffer: soluble
water: soluble
Absorption
0.08 at 280 nm
保管温度
2-8°C
詳細
cOmplete、EDTA不含のプロテアーゼ阻害錠は、様々なセリンおよびシステインプロテアーゼを阻害します。これらの錠剤は、その他のcOmplete錠とは異なりEDTAが含有されていない(他のキレート剤、例:EGTAも同様)ので、金属依存性タンパク質の安定性および機能は影響を受けずに維持されます。IMAC(固定化金属アフィニティークロマトグラフィー)を用いたポリ-His-タグ化融合タンパク質のアフィニティー精製も円滑になります(透析は不要)。
本錠剤の最適化された組成により、それらはセリンおよびシステインプロテアーゼの優れた阻害を示し、動物組織、植物、酵母、および細菌から単離されたタンパク質の保護に十分適しています。EDTA不含のcOmplete錠には、不可逆的および可逆的なプロテアーゼ阻害剤の両方が含有されています。メタロプロテアーゼおよびアスパラギン酸プロテアーゼは阻害されません。
EDTA不含のcOmplete剤は、cOmplete 錠と同一であり、唯一の違いは、EDTAや他のキレート剤(例:EGTA)剤が含有されていないことです。
特異性
複数のプロテアーゼ阻害剤の混合物。セリン、システインの阻害用ですが、メタロプロテアーゼは阻害しません。
アプリケーション
EDTA不含のcOmpleteは、細菌、酵母、植物、および動物の細胞抽出物中のセリンおよびシステインプロテアーゼを効率的に阻害します。メタロプロテアーゼおよびアスパラギン酸プロテアーゼは阻害されません。
EDTA不含のcOmplete剤は、EDTAがタンパク質(例:金属含有タンパク質)の安定性を妨げる可能性がある大容量(最大50 mL)で、またはその後のアッセイで、タンパク質分解活性を阻害させるために使用されます。EDTAはIMAC(固定化金属アフィニティークロマトグラフィー)を妨害するので、EDTA不含のcOmplete剤はポリ-His-タグ化融合タンパク質の単離プロセスに優先的に使用されます。
より少ない量(最大10 mL)でタンパク質分解活性を阻害する必要がある場合は、EDTA不含のcOmplete、Miniを使用することをお勧めします。
50 mLのインキュベーション溶液あたり、1錠のEDTA不含のcOmpleteが添加されました。タンパク質分解活性は、Rocheユニバーサルプロテアーゼ基質(カゼイン、レゾルフィン標識)を使用して測定されました。酸性pH範囲で抽出または単一ステップ単離が必要な場合は、単にペプスタチンをEDTA不含のcOmplete錠と併用することにより、アスパラギン酸(酸性)プロテアーゼを確実に阻害します。すべての実験は、+15℃~+25℃で実施されました。
cOmplete 、EDTA-freeプロテアーゼ阻害剤カクテルは、以下の成分として使用されています:
  • トランスフェクトヒト胎児由来腎細胞(HEK293T)溶解のための溶解バッファーおよびゼブラフィッシュ胚均質化のための放射性免疫沈降(RIPA)溶解バッファー
  • 海馬組織均質化のための組織タンパク質抽出試薬(T-PER)
  • 肝細胞溶解のためのドデシル硫酸ナトリウム(SDS)溶解バッファー
特徴および利点
cOmpleteプロテアーゼ阻害錠を使用して、様々なプロテアーゼからタンパク質を保護してください。阻害されていないタンパク質分解活性により、単離に何日も要したタンパク質がほんの数分で分解されてしまいます。これらの簡便な水溶性錠剤の各々には、動物、植物、酵母、および細菌などほとんどの細胞種由来のタンパク質分解活性を阻害するプロテアーゼ阻害剤の混合物が含有されています。計量や計測は不要で、一貫した結果が確保されます。
  • 利便性:速溶錠をEASYpackのホイル包装を介して緩衝液に押して入れるだけです。
  • 完全な保護:瞬時に様々なプロテアーゼからタンパク質を保護します。
  • 柔軟性:動物、植物、酵母、細菌、または真菌などほぼあらゆる組織や細胞の抽出物中のタンパク質を保護します。
  • 安全性:あなたやあなたの周りの人々にリスクを与えない、無毒の阻害剤を選択してください。
  • IMACの精製に適しています。cOmplete His-Tag精製樹脂でポリヒスチジンタグ化タンパク質を精製します。
包装
ホイルブリスターパック入りの20の個包装cOmpleteプロテアーゼ阻害剤カクテル錠。
構成
幅広い阻害特異性を持った複数のプロテアーゼ阻害剤の独自の混合物です。
品質
膵臓抽出物で性能試験済み。
物理的形状
ホイルブリスターパック入りの錠剤
調製ノート
ワーキング濃度:50 mL抽出溶液あたり1錠
ワーキング溶液(使用溶液):取扱い
錠剤の破損を防ぐため、親指の付け根(指の爪ではなく)を使って慎重にホイルの上から錠剤を押します。
ワーキング溶液の調製
50 mLの抽出溶液中のタンパク質分解活性を阻害するには、1錠のEDTA不含のcOmplete錠で十分です。非常に高いタンパク質分解活性がある場合は、1錠を25 mLの抽出緩衝液に使用する必要があります。錠剤は、抽出媒体に直接添加できます。あるいは、保存溶液(25倍濃縮)を調製できます。
保存溶液(25倍濃縮)の調製
1個のcOmplete錠剤を、2 mLの蒸留水または2 mLの100 mMリン酸緩衝液、pH 7.0に溶解します。
保存条件(ワーキング溶液):保存溶液は、2~8℃で1~2週間、または15~25℃で少なくとも12週間保存できます。
再構成
水性緩衝液に溶解するか、または抽出媒体に直接加えます。あるいは、2 mLの水または100 mMリン酸緩衝液、pH 7.0で25倍の保存溶液を調製します。保存溶液は、2~8℃で1~2週間または-15~-25℃で少なくとも12週間安定で、15~25℃でチオール含有溶液に使用できます。
保管および安定性
2~8℃で保存してください。(-15~-25℃での保存も可能です)
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断的処置に使用しないでください。
法的情報
cOmplete is a trademark of Roche
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Purple sweet potato color protects against high-fat diet-induced cognitive deficits through AMPK-mediated autophagy in mouse hippocampus
Zhuang J, et al.
The Journal of Nutritional Biochemistry, 65, 35-45 (2019)
S Winsel et al.
British journal of cancer, 111(11), 2142-2151 (2014-10-01)
Optimal expression and proper function of key mitotic proteins facilitate control and repair processes that aim to prevent loss or gain of chromosomes, a hallmark of cancer. Altered expression of small regulatory microRNAs is associated with tumourigenesis and metastasis but
Jen M Hope et al.
Journal of molecular biology, 432(13), 3739-3748 (2020-04-27)
Receptor tyrosine kinases (RTKs) play crucial roles in human health, and their misregulation is implicated in disorders ranging from neurodegenerative diseases to cancers. The highly conserved mechanism of activation of RTKs makes them especially appealing candidates for control via optogenetic
Beryl M Jones et al.
eLife, 9 (2020-12-23)
Understanding the regulatory architecture of phenotypic variation is a fundamental goal in biology, but connections between gene regulatory network (GRN) activity and individual differences in behavior are poorly understood. We characterized the molecular basis of behavioral plasticity in queenless honey
Manon C M Sarthou et al.
Metallomics : integrated biometal science, 12(8), 1302-1313 (2020-06-23)
Uranium is a naturally occurring radionuclide that is absorbed by plants and interferes with many aspects of their physiology and development. In this study, we used an ionomic, metalloproteomic, and biochemical approach to gain insights into the impact of uranyl