Merck
INHIB1
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Kit
powder, for the inhibition of serine, cysteine, calpains and metalloproteinases, for custom cocktail preparation
別名:
Protease inhibitor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
プロテアーゼインヒビターパネル, for custom cocktail preparation
品質水準
形状
powder
保管温度
−20°C
詳細
粉末の試薬についてはすべて0°Cでの保存が可能です。室温または2~8°C保存が表記された試薬は0°Cでの保存は必要ありませんが、0°Cで保存しても悪影響はありません。粉末は開封前に室温に戻してください。密閉し、湿気を避けて保存してください。
アプリケーション
広スペクトルのプロテアーゼインヒビターカクテルを独自に調製する場合や、目的抽出物のタンパク質分解活性のスクリーニングに使用できます。パネルにはセリンプロテイナーゼ、システインプロテイナーゼ、カルパイン、メタロプロテイナーゼに対する阻害剤が含まれます。構成品にはNEM、EACやトリプシン阻害剤など効率的な代替品も含まれます。
まず各阻害剤のストック溶液を調製し、それらを混合してカクテルにしてください。阻害剤のストック溶液を混合すると、混ざり合った溶媒と各阻害剤との間で相互作用が生じ、沈殿する可能性があります。ほとんどの場合は希釈することにより溶解性が改善されます。
その他情報
キット内容はすべて個別にも購入可能です。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • E-64 5 mg
  • AEBSF 25 mg
  • Antipain 5 mg
  • Aprotinin 5 mg
  • Benzamidine HCl 5 g
  • Bestatin 5 mg
  • Chymostatin 5 mg
  • EDTA 50 g
  • ε-aminocaproic acid 25 g
  • N-Ethylmaleimide 5 g
  • Leupeptin 5 mg
  • Pepstatin A 5 mg
  • Phosphoramidon 5 mg
  • Trypsin inhibitor 100 mg
すべて表示 (14)
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Bart Bryant et al.
PloS one, 6(11), e25502-e25502 (2011-11-30)
Autophagy plays a pivotal role by allowing cells to recycle cellular components under conditions of stress, starvation, development and cancer. In this work, we have demonstrated that programmed autophagy in the mosquito fat body plays a critical role in maintaining
Huan Long et al.
BMC neuroscience, 12, 17-17 (2011-02-08)
Disabled-1 (Dab1) is an adaptor protein that is essential for the intracellular transduction of Reelin signaling, which regulates the migration and differentiation of postmitotic neurons during brain development in vertebrates. Dab1 function depends on its tyrosine phosphorylation by Src family