安全性情報
MAB8599
Sigma-Aldrich
抗RSV抗体、融合タンパク質、全タイプA、B株、クローン131-2A
clone 131-2A, Chemicon®, from mouse
別名:
RSV Fusion
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
131-2A, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
輸送温度
wet ice
詳細
RSVは不安定なパラミクソウイルスで、組織培養においてヒト細胞の特徴的な融合を引き起こします(合胞体効果)。AとBの2つのサブタイプが同定されています。サブタイプBは、ウイルスの無症候性株であることがわかっています。重度の臨床疾患には、サブタイプA株が関与します。
特異性
RSV融合タンパク質、特にRSV Fタンパク質のエピトープF1aと反応します。{Sominina AA, et al Vestn Ross Akad Med Nauk.1995;(9):49-54} これはRSVのすべてのA、B株でみられます。
免疫原
A2 RSVウイルス細胞抽出物
エピトープ:全タイプA、B株
アプリケーション
抗RSV抗体、融合タンパク質、全タイプA、B株、クローン131-2Aは、呼吸器合胞体ウイルスのレベルを検出します。ELISA、FC、IF、WBでの使用が文献発表され、検証されています。
研究のカテゴリー
感染性疾患
研究のサブカテゴリー
感染性疾患-ウイルス性
間接的免疫蛍光。
ELISA
イムノブロッティング:(精製Fタンパク質サンプルを用いて、クローンにより約70 kDaのバンドが同定されました。Tripp, RA et al 2003)
最終的な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
ターゲットの説明
約70 kDa
物理的形状
0.02 Mリン酸、0.25 M NaCl、0.1% NaN3、pH 7.6中のプロテインA精製免疫グロブリン
フォーマット:精製
精製プロテインA
保管および安定性
2~8℃で出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
RSVコントロールスライド、カタログ番号5012-5
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB8599:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L M Haynes et al.
Journal of virology, 75(22), 10730-10737 (2001-10-17)
The mammalian Toll-like receptor 4, TLR4, is an important component in the innate immune response to gram-negative bacterial infection. The role of TLR4 in antiviral immunity has been largely unexplored. In this study, the in vivo immune responses to respiratory
Anti-G protein antibody responses to respiratory syncytial virus infection or vaccination are associated with inhibition of G protein CX3C-CX3CR1 binding and leukocyte chemotaxis
Harcourt, Jennifer L, et al
The Journal of Infectious Diseases, 190, 1936-1940 (2004)
Patricia Clua et al.
Cells, 9(7) (2020-07-15)
The nasal priming with nonviable Lactobacillus rhamnosus CRL1505 (NV1505) or its purified peptidoglycan (PG1505) differentially modulates the respiratory innate immune response in infant mice, improving their resistance to primary respiratory syncytial virus (RSV) infection and secondary pneumococcal pneumonia. In association
R A Tripp et al.
Journal of virology, 73(9), 7099-7107 (1999-08-10)
BALB/c mice sensitized to vaccinia virus expressed G protein of respiratory syncytial virus (RSV) develop a Th2-type cytokine response and pulmonary eosinophilia when challenged with live RSV. In this study, BALB/c mice were immunized or challenged with an RSV mutant
Subgrouping of respiratory syncytial virus strains from Australia and Papua New Guinea by biological and antigenic characteristics
Hierholzer, J C, et al
Archives of Virology, 136, 133-147 (1994)