Merck
A0545
Sigma-Aldrich
抗ウサギIgG (全分子)-ペルオキシダーゼ ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
ヤギ抗ウサギIgG, ヤギ抗ウサギIgG抗体 - 抗ウサギIgG(全分子)– ヤギで産生されるペルオキシダーゼ抗体, 抗ウサギ, 抗ウサギIgG, 抗ウサギ抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rabbit
以下との反応禁止
human
テクニック
direct ELISA: 1:30,000 using using 5 μg/ml of rabbit IgG for the coating and OPD substrate
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
western blot (chemiluminescent): 1:80,000-1:160,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/mL)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヤギ抗ウサギIgG-ペルオキシダーゼ抱合体は、すべてのウサギIgと会合します。本複合体は、免疫電気泳動(IEP)によるヒトIgGとの反応を示しません。さらに、本抗体はヒトIgGで吸着されるため、ヒト検体によるバックグラウンド染色が抑えられます。
免疫グロブリンG(IgG)は免疫グロブリンファミリーに属し、広く発現する血清抗体です。免疫グロブリンは、ジスルフィド結合により連結された2本の重鎖および2本の軽鎖を有します。これは糖タンパク質であり、主に免疫防御を支援します。IgGは、免疫グロブリンの主要なクラスです。免疫グロブリンG(IgG)は、II型およびIII型の過敏症に関与しています。ウサギIgGは、さらに5つのクラスであるIgM、IgG、IgA、IgDおよびIgEに分けられます。これは、1つのインターヘビージスルフィド架橋を持つわずか1つのIgG変異体を有します。また、オプソニン化、補体結合および抗体に依存した細胞媒介性の細胞毒性に寄与します。
特異性
抗ウサギIgG-ペルオキシダーゼの特異性は、正常ウサギ血清およびウサギIgGを用いた免疫電気泳動(IEP)により明らかにされます。本複合体は、IEPによるヒトIgGとの反応を示しません。
免疫原
精製ウサギIgG
アプリケーション
ペルオキシダーゼに結合したヤギ抗ウサギIgGは、直接ELISAおよび免疫組織化学的検査に使用できます。
ペルオキシダーゼ抱合ヤギ抗ウサギIgG抗体が、1:2000の希釈でのCos 7細胞溶解物および1:5000の希釈でのタンパク質カルボニル化アッセイ後の酵母溶解物のウェスタンブロット分析に使用されました。
ヤギで産生される抗ウサギIgG(全分子)-ペルオキシダーゼ抗体は、免疫蛍光染色時の二次抗体として使用されています。
二次抗体としてHRP抱合ヤギ抗ウサギIgGを用い、C33A細胞溶解物の共免疫沈降分析およびウエスタンブロット分析が行われました。
抗ウサギIgG(全分子)–ペルオキシダーゼ抗体は、ウエスタンブロッティング、免疫蛍光染色、免疫化学的検査および免疫沈降に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
IgG(免疫グロブリン)はいくつかの免疫反応を調節し、それは主に免疫防御に役立ちます。免疫グロブリンG(IgG)は、II型およびIII型の過敏症に関与しています。また、オプソニン化、補体結合および抗体に依存した細胞媒介性の細胞毒性に寄与します。
物理的形状
0.05% MITを含む0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水(pH 7.4)
調製ノート
2段階グルタルアルデヒド法により調製します。
保管および安定性
連続使用する場合、2~8℃で最大1ヵ月間保存します。長期間保存する場合、溶液はワーキングアリコートの状態で凍結できます。凍結融解の繰り返し、または「自動霜取装置付き」冷凍庫での保存はお勧めしません。長期間の保存で軽微な濁りが生じた場合は、使用前に遠心分離により溶液を澄明化します。
免責事項
本製品に付随する当社のカタログまたは他の会社の文書に特に明記されていない限り、当社の製品は研究目的にのみ使用され、以下に示す他の目的で使用してはならず、また、これらに限定されません。未承認の商業使用、in vitro診断用途、ex vivoまたはin vivo治療用途、またはヒトもしくは動物へのあらゆる種類の消費または適用。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A0545-1ML:
A0545-VAR:
A0545-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Immunoglobulins: Structure and Function (1998)
Yu Xiao et al.
Nature, 572(7768), 270-274 (2019-07-11)
Receptor kinases of the Catharanthus roseus RLK1-like (CrRLK1L) family have emerged as important regulators of plant reproduction, growth and responses to the environment1. Endogenous RAPID ALKALINIZATION FACTOR (RALF) peptides2 have previously been proposed as ligands for several members of the
Teresa Almeida et al.
Molecular biology of the cell, 19(3), 865-876 (2007-12-29)
The inositolphosphosphingolipid phospholipase C (Isc1p) of Saccharomyces cerevisiae belongs to the family of neutral sphingomyelinases that generates the bioactive sphingolipid ceramide. In this work the role of Isc1p in oxidative stress resistance and chronological lifespan was investigated. Loss of Isc1p
V Lila Koumandou et al.
Journal of cell science, 124(Pt 9), 1496-1509 (2011-04-20)
Intracellular trafficking and protein sorting are mediated by various protein complexes, with the retromer complex being primarily involved in retrograde traffic from the endosome or lysosome to the Golgi complex. Here, comparative genomics, cell biology and phylogenetics were used to
Sol Schulman et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(34), 15027-15032 (2010-08-11)
Vitamin K epoxide reductase (VKOR) sustains blood coagulation by reducing vitamin K epoxide to the hydroquinone, an essential cofactor for the gamma-glutamyl carboxylation of many clotting factors. The physiological redox partner of VKOR remains uncertain, but is likely a thioredoxin-like