安全性情報
12-506
Sigma-Aldrich
ヤギ抗マウスIgG抗体(H+L)抗体、FITC複合体
Upstate®, from goat
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
由来生物
goat
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
マウスIgG重鎖および軽鎖を認識します。 免疫電気泳動による分析では、抗フルオレセイン、抗ヤギ血清、マウスIgGおよびマウス血清に対して単一の沈降素アークが生じました。
免疫原
マウスIgG全分子。
アプリケーション
このヤギ抗マウスIgG(H+L)抗体、FITC結合体を用いたマウスIgG(H+L)の検出は、FC、IF、IC、IHでの使用が検証されています。
吸収波長: 497 nm
発光波長: 528 nm
蛍光色素/タンパク質のモル比: 3.2
免疫顕微鏡検査、フローサイトメトリーまたはFACS分析、ならびにロット間の一貫性を必要とする他の抗体をベースとした蛍光アッセイに適しています。 最適な抗体希釈倍率は、お客様が決めてください。
研究のカテゴリー
二次抗体および対照抗体
研究のサブカテゴリー
全免疫グロブリン二次抗体
品質
免疫顕微鏡検査、フローサイトメトリーまたはFACS分析、ならびにロット間の一貫性を必要とする他の抗体をベースとした蛍光アッセイにより定期的に評価済み。
物理的形状
イムノアフィニティー精製
凍結乾燥粉末、500 μLの20 mMカリウムホスファターゼ、pH 7.2、150 mM NaCl、0.10%アジ化ナトリウム、10 mg/mL BSAを凍結乾燥したもの。
保管および安定性
-20℃で出荷日から1年間安定です。長期保存の場合は、開封後、250 μLの蒸留水で希釈し、分注し、-20℃以下で凍結させてください。 凍結融解を繰り返さないでください。 使用直前のみに希釈してください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12-506:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of tacrolimus on chemokine production by corneal myofibroblasts via toll-like receptors, compared with cyclosporine and dexamethasone.
Nobuyuki Ebihara,Kaori Ohtomo,Tomoko Tokura,Hiroko Ushio,Akira Murakami
Cornea null
Differential regulation of lipogenesis and leptin production by independent signaling pathways and rosiglitazone during human adipocyte differentiation.
Nayan G Patel,Julie C Holder,Stephen A Smith,Sudesh Kumar,Margaret C Eggo
Diabetes null
Rapamycin inhibits human adipocyte differentiation in primary culture.
A Bell,L Grunder,A Sorisky
Obesity Research null
R E Payne et al.
British journal of cancer, 106(11), 1790-1797 (2012-04-28)
Current approaches for detecting circulating tumour cells (CTCs) in blood are dependent on CTC enrichment and are based either on surface epithelial markers on CTCs or on cell size differences. The objectives of this study were to develop and characterise
Nitya N Srivastava et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 55(5), 436-448 (2014-02-07)
Radiation exposure is a serious threat to biomolecules, particularly DNA, proteins and lipids. Various exogenous substances have been reported to protect these biomolecules. In this study we explored the effect of pre-treatment with G-002M, a mixture of three active derivatives