由来生物
goat
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
2 mg/mL (after reconstitution)
テクニック
immunofluorescence: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は、2本の重鎖γと2本の軽鎖で構成される多量体免疫グロブリンです。各複合体には2か所の抗原結合部位があります。ヒト血清に最も多く含まれるタンパク質の1つであり、正常値は成人血液中8~17 mg/mLです。IgGは微生物に対する防御に重要であり、適応免疫応答の一環としてBリンパ球によって産生されます。IgG分子には2種類の機能があります。応答を誘発した病原体に結合する機能と、抗原を破壊するために他の細胞や分子を動員する機能です。さらに、これはヒトの胎盤を通過できる唯一のアイソタイプであり、それによって自身の免疫系が発達する前の生後1週間の胎児を保護しています。 IgGプールの多様性は体細胞組換えによって生じ、ある時点における個体内の特異的なIgGの数は1011バリアントと推定されます。
特異性
全マウス血清を抗原として用いて最低濃度10 mg/mLでIEPシステムで泳動すると、アフィニティ精製抗体では単一のバンドが認められます。
純度:
最低濃度10 mg/mLでIEPの抗原として泳動すると、アフィニティ精製抗体では、ウサギ抗ヤギ血清に対して単一のバンドが認められます。
純度:
最低濃度10 mg/mLでIEPの抗原として泳動すると、アフィニティ精製抗体では、ウサギ抗ヤギ血清に対して単一のバンドが認められます。
アプリケーション
ヤギ抗マウスIgG抗体、(H+L)FITCコンジュゲートは、IFで使用するためのマウスIgGに対する抗体です。
最低濃度10 mg/mLでIEPの抗原として泳動すると、アフィニティ精製抗体では、ウサギ抗ヤギ血清に対して単一のバンドが認められます。
ほとんどのアプリケーションに対して推奨される希釈倍率:1:50-1:200。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
ほとんどのアプリケーションに対して推奨される希釈倍率:1:50-1:200。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
研究カテゴリー
二次抗体・コントロール抗体
二次抗体・コントロール抗体
研究サブカテゴリー
全免疫グロブリン検出用二次抗体
全免疫グロブリン検出用二次抗体
品質
最低濃度10 mg/mLでIEPの抗原として泳動すると、アフィニティ精製抗体では、ウサギ抗ヤギ血清に対して単一のバンドが認められます。
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムおよび15 mg/mLウシ血清アルブミンを含む0.02 Mリン酸緩衝生理食塩水、0.25 M塩化ナトリウム、pH 7.6から凍結乾燥。
F/P比:
抗体1 mgあたり14.5 μg FITC
F/P比:
抗体1 mgあたり14.5 μg FITC
免疫アフィニティ精製
保管および安定性
凍結乾燥品は受領日から最長12か月、2~8°Cで保存できます。溶解後、本品は未希釈の液体の状態で2-8°Cで数週間安定です。溶解後、長期間保存する際は、等量のグリセロールを加えて最終濃度を50%グリセロールとしてください。未希釈アリコートで-20°Cで最長12か月保存できます。グリセロール添加後は、タンパク質(およびバッファー塩)の濃度がはじめの2分の1になっていることにご注意ください。凍結融解を繰り返さないでください。遮光して保存してください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AP124F:
試験成績書(COA)
Low levels of hydrogen peroxide stimulate corneal epithelial cell adhesion, migration, and wound healing.
Pan, Q; Qiu, WY; Huo, YN; Yao, YF; Lou, MF
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Human foetal osteoblastic cell response to polymer-demixed nanotopographic interfaces.
Lim, JY; Hansen, JC; Siedlecki, CA; Runt, J; Donahue, HJ
Journal of the Royal Society, Interface / the Royal Society null
Efficacy of optimized in vitro predegeneration period on the cell count and purity of canine Schwann cell cultures.
Niapour, N; Mohammadi-Ghalehbin, B; Golmohammadi, MG; Amani, M; Salehi, H; Niapour, A
Iranian Journal of Basic Medical Sciences null
Nimodipine accelerates reinnervation of denervated rat thyroarytenoid muscle following nerve-muscle pedicle implantation.
Kohei Nishimoto,Yoshihiko Kumai,Ryosei Minoda,Eiji Yumoto
Laryngoscope null
Zhe Sun et al.
Molecular biology reports, 36(5), 1119-1127 (2008-06-25)
Edema formation has been linked to thrombin toxicity induced by blood clot at the acute stage of intracerebral hemorrhage. Thrombin induces cell toxicity in neuron, microglia and astrocyte. Aquaporin (AQP) 4 and 9 are proteins expressed on astrocyte in rat