安全性情報
AP181
Sigma-Aldrich
ヤギ抗マウスIgG抗体、動物種吸収処理済み
Chemicon®, from goat
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
100
300
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は、ヒト血清に最も豊富に含まれているタンパク質の1つで、成人血液中の正常レベルは8~17 mg/mLです。IgGは微生物に対する体の防御にとって重要であり、その分子は適応免疫反応の一部としてBリンパ球によって産生されます。IgG分子には独立した2つの機能があります。それは、反応を誘発した病原体と結合すること、およびその他の細胞と分子を動員して抗原を破壊することです。IgGプールの変動は体細胞組み換えによって生じ、任意の時点における個体の特異性の数は1011バリアントに及ぶと推定されています。
アプリケーション
ヤギ抗マウスIgG抗体動物種吸収処理済みは、マウスIgG量の検出において、ELISA、IP、WBでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
二次抗体および対照抗体
研究サブカテゴリー
二重標識用吸着処理済み二次抗体
包装
ロット番号:0606033299:100 μL(10 mg/mL)
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AP181:
AP181-1KC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nien-Che Liu et al.
Pharmaceutics, 14(5) (2022-05-29)
Stem cell-based in vitro models may provide potential therapeutic strategies and allow drug screening for neurodegenerative diseases, including Alzheimer's disease (AD). Herein, we develop a neural stem cell (NSC) spheroid-based biochip that is characterized by a brain-like structure, well-defined neural
Kathleen L Plona et al.
JIMD reports, 60(1), 56-66 (2021-07-15)
Due to advances in sequencing technologies, identification of genetic variants is rapid. However, the functional consequences of most genomic variants remain unknown. Consequently, variants of uncertain significance (VUS) that appear in clinical DNA diagnostic reports lack sufficient data for interpretation.