Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
H1029
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗ポリヒスチジン抗体 マウス宿主抗体
clone HIS-1, ascites fluid
別名:
モノクローナル抗ポリヒスチジン抗体, モノクローナル6xヒスタグ, モノクローナル6ヒスエピトープタグ, モノクローナルHHHHHHエピトープタグ, モノクローナルヒス-タグ, モノクローナルヒス6タグ, モノクローナルヒスチジンタグ付き, モノクローナルヘキサヒスタグ, モノクローナルポリ-ヒス-タグ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.56
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HIS-1, monoclonal
フォーム
liquid
テクニック
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:3,000 using lysates of Escherichia coli induced to express a 6xHis tagged protein
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
このモノクローナル抗ポリヒスチジン(マウスIgG2a)は、天然または変性還元型合成ポリヒスチジンおよびポリヒスチジンタグ付き融合タンパク質を認識します。 この抗体は、N-末端タグ付き融合タンパク質を特に認識し、原核発現ベクターpET、pRSETおよびpTrcを発現した融合タンパク質と反応します。
特異性
合成ポリヒスチジン、天然型および変性還元型6×ヒスチジンタグ融合タンパク質を認識します。
免疫原
リコンビナントのポリヒスチジンタグ融合タンパク質
アプリケーション
免疫ブロッティング、ドットブロットアッセイ、ELISAおよび免疫細胞化学アッセイに適した抗体。マウスで産生されたモノクローナル抗ポリヒスチジン抗体が、ウェスタンブロッティングに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
IgG2a(免疫グロブリンG 2a)遺伝子はマウスの自己免疫の刺激に活発に関与します。この遺伝子は、ウイルス感染症で高度に発現することが示されています。
物理的形状
15 mMのアジ化ナトリウムを含む腹水として提供されます。
その他情報
免疫ブロッティングでの推奨希釈率は1:3000です。
法的情報
この製品は、特許 DE 19507166号およびドイツのQIAGEN GmbH(Qiagen Strasse 1, D-40724 Hilden)に排他的にライセンスされた均等論の対象です。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
H1029-.2ML:
H1029-VAR:
H1029-BULK:
H1029-100UL:
H1029-.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A variant upstream of IFNL3 (IL28B) creating a new interferon gene IFNL4 is associated with impaired clearance of hepatitis C virus.
Prokunina-Olsson L, et al.
Nature Genetics, 45(2), 164-164 (2013)
G protein-coupled receptor-promoted trafficking of G?1?2 leads to AKT activation at endosomes via a mechanism mediated by G?1?2-Rab11a interaction.
Garcia-Regalado A, et al.
Molecular Biology of the Cell, 19(10), 4188-4200 (2008)
Contribution of IRF5 in B cells to the development of murine SLE-like disease through its transcriptional control of the IgG2a locus.
Savitsky D A, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2010)
Elise Pinta et al.
The Journal of biological chemistry, 285(36), 28333-28342 (2010-07-03)
Yersinia enterocolitica (Ye) is a gram-negative bacterium; Ye serotype O:3 expresses lipopolysaccharide (LPS) with a hexasaccharide branch known as the outer core (OC). The OC is important for the resistance of the bacterium to cationic antimicrobial peptides and also functions
Association of a novel pre-ribosomal complex in Trypanosoma brucei.
Wang L
Eukaryotic Cell (2013)