Merck
A7058
Sigma-Aldrich
抗ポリヒスチジン−ペルオキシダーゼ抗体、マウスモノクローナル マウス宿主抗体
clone HIS-1, purified from hybridoma cell culture
別名:
モノクローナル抗ポリヒスチジン抗体, モノクローナル6xヒスタグ, モノクローナル6ヒスエピトープタグ, モノクローナルHHHHHHエピトープタグ, モノクローナルヒス-タグ, モノクローナルヒス6タグ, モノクローナルヒスチジンタグ付き, モノクローナルヘキサヒスタグ, モノクローナルポリ-ヒス-タグ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.56
由来生物
mouse
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HIS-1, monoclonal
形状
lyophilized powder
包装
vial of 0.5 mL
濃度
5-11 mg/mL
テクニック
western blot: 1:2,000 using lysates of Escherichia coli induced to express a 6xHis tagged protein
アイソタイプ
IgG2a
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モノクローナル抗ポリヒスチジンペルオキシダーゼ共役抗体は、合成ポリヒスチジンまたはポリヒスチジン標識融合タンパク質の天然型および変性型を認識します。この製品は、原核生物のpET、pRSETおよびpTrc発現ベクターによって発現される融合タンパク質と反応します。
特異性
合成ポリヒスチジン、天然型および変性還元型6×ヒスチジンタグ融合タンパク質を認識します。
免疫原
リコンビナントのポリヒスチジンタグ融合タンパク質
アプリケーション
免疫ブロット法に適した抗体です。 作業用希釈液1:20
ドットブロットアッセイおよびELISAにも適しています。
物理的形状
1%ウシ血清アルブミンおよび0.05% MITを含む0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水(pH 7.4)から凍結乾燥。
調製ノート
2段階グルタルアルデヒド法(Avrameas, S., et al., ScandJ. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978))で作製しています。
再構成
標識抗体の復元には 0.5mLの脱イオン水を使用して下さい。
法的情報
この製品は、特許DE 19507166号およびドイツのQIAGEN GmbH(Qiagen Strasse 1, D-40724 Hilden)に排他的にライセンスされた均等論の対象です。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A7058-1VL-PW:
A7058-1VL:4548173187099
A7058-VAR:
A7058-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vincenzo Lionetti et al.
BMC plant biology, 15, 6-6 (2015-01-20)
Fusarium graminearum, one of the causal agents of Fusarium Head Blight (FHB, scab), leads to severe losses in grain yield and quality due to the production of mycotoxins which are harmful to human and livestock. Different traits for FHB resistance
Laurence Guglielmi et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 562, 215-224 (2009-06-26)
The most frequently used approach to produce single-chain Fv fragments (scFv) and Fab in Escherichia coli is to express them in the periplasm of the bacteria. We present here an alternative procedure that uses cytoplasmic expression of soluble active scFv.
Xiao-Xia Xia et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(32), 14059-14063 (2010-07-28)
Spider dragline silk is a remarkably strong fiber that makes it attractive for numerous applications. Much has thus been done to make similar fibers by biomimic spinning of recombinant dragline silk proteins. However, success is limited in part due to
Philippe Thullier et al.
PloS one, 8(5), e65855-e65855 (2013-06-07)
The lethal toxin (LT) of Bacillus anthracis, composed of the protective antigen (PA) and the lethal factor (LF), plays an essential role in anthrax pathogenesis. PA also interacts with the edema factor (EF, 20% identity with LF) to form the
Rita Figueira et al.
Scientific reports, 5, 17524-17524 (2015-12-02)
The Escherichia coli eukaryote-like serine/threonine kinase, encoded by yeaG, is expressed in response to diverse stresses, including nitrogen (N) starvation. A role for yeaG in bacterial stress response is unknown. Here we reveal for the first time that wild-type E.