安全性情報
A0293
Sigma-Aldrich
抗ヒトIgG (Fab特異的)−ペルオキシダーゼ ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
Anti Human Fab Antibody, Anti Human Fab Antibody - Anti-Human IgG (Fab specific)-Peroxidase antibody produced in goat
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
テクニック
direct ELISA: 1:40,000
dot blot: 1:100,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
western blot (chemiluminescent): 1:100,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
ヒトIgGは、2本の同じ軽鎖と一対の同一重鎖を含む糖タンパク質抗体です。 IgGにはIgG1~IgG4の4つの異なるアイソフォームがあります。これらの抗体は、アレルギーや病原体感染に対する免疫応答を調節します。また、IgGは補体固定や自己免疫疾患との関与も示唆されています。
抗体を抗ヒトIgG抗血清から分離するには、ヒトIgGのFab画分に特異的に結合しない免疫グロブリンなどを含むヤギ血清タンパク質を本質的にすべて除去するために、免疫特異的精製を行います。抗ヒトIgGをペルオキシダーゼに抱合させた後、さらに精製して非抱合物質を除去します。
免疫原
ヒトIgGのFabフラグメント
アプリケーション
ヤギで産生された抗ヒトIgG(Fab特異的)-ペルオキシダーゼ抗体は、次の用途で使用されています。
  • ウエスタンブロット法
  • Fabフラグメントを産生するように遺伝子操作された酵母培養物の分析を目的とした、希釈率1:40,000における直接酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)。
  • 免疫組織化学
  • ドットブロット法
  • 免疫組織化学(ホルマリン固定、パラフィン包埋切片、1:200)
抗ヒトIgG抗体は、PBSで1:10,000に希釈されて使用され、室温で1時間インキュベートされました。ELISAアッセイでの結合は、O-フェニレンジアミン基質溶液(Sigma)を用いて検出されました。
ヤギ抗ヒトIgG(Fab特異的)-ペルオキシダーゼ抗体は、直接ELISA(1:40,000)、ドットブロット、および免疫組織化学(ホルマリン固定、パラフィン包埋切片、1:200)のアプリケーションに使用できます。
物理的形状
0.05% MITを含む0.01 Mリン酸緩衝液生理食塩水(pH 7.4)を用いた溶液
調製ノート
Avrameas, S.らが報告した2段階グルタルアルデヒド法により調製。Scand.J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978).
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A0293-1ML:
A0293-VAR:
A0293-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An immuno-assay to quantify influenza virus hemagglutinin with correctly folded stalk domains in vaccine preparations
Rajendran M, et al.
PLoS ONE, 13(4), e0194830-e0194830 (2018)
Metabolic responses of CHO cells to limitation of key amino acids
Duarte TM, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 111(10), 2095-2106 (2014)
James Duehr et al.
mSphere, 3(1) (2018-02-13)
Recent reports in the scientific literature have suggested that anti-dengue virus (DENV) and anti-West Nile virus (WNV) immunity exacerbates Zika virus (ZIKV) pathogenesis in vitro and in vivo in mouse models. Large populations of immune individuals exist for a related
A novel approach of prophylaxis to HBV recurrence after liver transplantation
Pan T, et al.
Virology, 382(1), 1-9 (2008)
Kristell Lebozec et al.
mAbs, 9(6), 945-958 (2017-06-10)
Glycoprotein VI is a platelet-specific collagen receptor critical for in vivo formation of arterial thrombosis. It is also considered as an attractive target for the development of anti-thrombotic drugs because blocking glycoprotein (GP)VI inhibits platelet aggregation without inducing detrimental effects
資料
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.