由来生物
goat
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse
テクニック
direct ELISA: 1:60,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150
western blot: 1:80,000-1:160,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は糖タンパク質抗体です。IgGは、免疫グロブリンファミリーに属し、広く発現される血清抗体です。免疫グロブリンは、ジスルフィド結合により連結された2本の重鎖および2本の軽鎖を有します。マウスの免疫グロブリンは、5つの免疫グロブリンクラスであるIgM、IgG、IgA、IgDおよびIgEから構成されます。マウスIgGは、4種類の異なるアイソタイプ、つまり、IgG1、IgG2a、IgG2b、およびIgG3に分類されます。
特異性
抗マウスIgG(Fab特異的)-ペルオキシダーゼの特異性は、コンジュゲーションの前に、免疫電気泳動(IEP)によって測定します。IEPにより、正常なマウス血清、マウスIgG、およびマウスIgGのFabフラグメントに対して1本の沈降線が観察されますが、マウスIgGまたはヒトIgGのFcフラグメントに対しては反応が観察されません。すべてのマウスIgGと結合します。
免疫原
精製マウス IgG Fabフラグメント
アプリケーション
脳膿瘍ホモジネート中のマウスIgGレベルが、検出抗体としてHRP結合ヤギ抗マウスFab特異的抗体を使用したELISAによって定量されています。
二次抗体として1:3000で希釈したHRP結合ヤギ抗マウスIgG Fab特異的抗体を用いたウエスタンブロット法により、ウシCVECおよびヒト類表皮癌A431細胞溶解物が分析されました。
抗マウスIgG(Fab特異的)-ペルオキシダーゼ抗体は、免疫蛍光法、ELISA(酵素結合免疫吸着アッセイ)、免疫ブロッティングで使用されています。
ヤギ抗マウスIgG(Fab特異的)-ペルオキシダーゼ抗体は、ウエスタンブロッティングアッセイに使用できます。本製品は、直接ELISA(1:60,000)およびIHC(1:150)のアプリケーションにも使用できます。
ヤギ抗マウスIgG(Fab特異的)-ペルオキシダーゼ抗体は、ウエスタンブロッティングアッセイに使用できます。本製品は、直接ELISA(1:60,000)およびIHC(1:150)のアプリケーションにも使用できます。
生物化学的/生理学的作用
免疫グロブリンG(IgG)は、ファゴサイトーシスなどの免疫応答を制御し、自己免疫疾患の発症にも関与しています。IgGは、マウスにおいて補体結合、オプソニン化、および抗体依存的細胞媒介性細胞傷害を制御しています。IgGは、II型およびIII型の過敏症に関与しています。
物理的形状
0.05%のMITを含有する0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水溶液(pH 7.4)。
調製ノート
Avrameas, S.らによって示された2段階グルタルアルデヒド法(Scand.J. Immunol, 8, Suppl. 7, 7 (1978))により調製しました。
ヒトサンプルでのバックグラウンド染色の低減のため吸収処理済み。
保管および安定性
2~8℃で保存し、1ヵ月まで使用できます。長期保存する場合は、溶液を作業用のアリコートに分けて凍結することができます。凍結および融解の繰り返し、または「霜取り不要」冷凍庫の使用は推奨されません。長期の保存でわずかな濁りが生じた場合、使用前に遠心分離し、溶液をクリアにしてください。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付の他の文書に記載がない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。そのような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A9917-BULK:
A9917-1ML:
A9917-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bcl-2 is a key factor for cardiac fibroblast resistance to programmed cell death.
Mayorga M, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2004)
Silvia Aldi et al.
Glycobiology, 19(4), 337-343 (2008-11-22)
In this paper, we demonstrate the existence and localization of fucosyl-containing O-glycoforms of nucleolin in cultured bovine endothelial cells (CVEC) and malignant cultured human A431 cells. The tool for this discovery was an antibody raised against gp273, a glycoprotein ligand
Calabi Fand Neuberger MS
Molecular Genetics of Immunoglobulin, 17 (1987)
P Kerr et al.
Journal of applied microbiology, 90(4), 543-549 (2001-04-20)
Production of a monoclonal antibody (MAb) to Escherichia coli O157 to develop a rapid test using a sandwich ELISA (sELISA) format. A MAb (7A6) was developed to the long-chain lipopolysaccharide of E. coli O157. A sELISA developed with the MAb
Roald N
The Immunoglobulins: Structure and Function (1998)