Merck
A9309
Sigma-Aldrich
抗マウスIgG (Fc特異的)-ペルオキシダーゼ ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
HRP Goat Anti-Mouse IgG (Fc specific)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
テクニック
direct ELISA: 1:40,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
western blot: 1:40,000-1:80,000 using total cell extract of HeLa cells
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マウスIgGはその重鎖によって定義される血漿B細胞由来の抗体アイソタイプです。IgGはマウス血清に含まれる最も豊富な抗体アイソタイプです。
ヤギポリクローナルIgG(Fc特異的)-ペルオキシダーゼ抗体は、正常なマウス血清、マウスIgG(分子全体)、マウス IgG のFcフラグメントおよびマウス IgG のFabフラグメントに対して決定され、その接合体はマウス IgG に特異的で、マウス IgGフラグメントFabと反応しません。ELISAでテストした場合、接合体はマウス IgG (分子全体)およびマウス IgG のFcフラグメントとのみ反応性を示します。接合体は、ELISAにおいてマウス IgG、ヒト IgG、IgA、IgM、またはラットIgG のFabフラグメントと反応しません。
アプリケーション
免疫化マウス由来血液中のPNDに対する新しい抗体の特異性は、ビオチン化PNDおよびストレプトアビジン被覆プレートを用いてElisaによって試験されました。HRP標識ヤギ抗マウスIgG(Fc特異的)を二次抗体として使用しました。
抗マウスIgG(Fc特異的)-ペルオキシダーゼ抗体は、次の用途で使用されています:
  • 免疫ブロッティング
  • 免疫組織化学
  • 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)
  • 寒天ブロック沈殿滴定
  • ウエスタンブロッティング
  • in vitroのポリ(ADP-リボース)ポリメラーゼ(PARP)活性の評価
間接的なELISAは、HRP接合ヤギ抗マウスFc特異的IgGを用いてSV40-Tagに対して免疫化されたマウス由来血清において行われました。抗体は1:1000希釈で37度で30分間使用されました。
生物化学的/生理学的作用
IgGは胎盤関門を越え、補体活性剤であり、貧食細胞でFc受容体に結合します。IgGの水準は疾病または感染症の状況で変化する可能性があります。
セイヨウワサビペルオキシダーゼ(HRP)は、o-フェニレンジアミン(OPD)、4-クロロ-1-ナフトール3,3',5,5'-テトラメチルベンジジン(TMB)、3,3'-ジアミノベンジジン(DAB)または2,2'-アジノ-ビス(3-エチルベンゾチアゾリン-6-スルホン酸)(ABTS)などの発色基質、CPS-3(強化ルミナール)などの化学発光基質、およびAmplifluRed(アンプリフルレッド)などの蛍光発生基質の、それぞれ検出可能な発色団、発光体、または蛍光体への変換を促進する酵素です。
IgG抗体はウイルスおよび毒素によって生じる影響を中和するのに役立ちます。
その他情報
抗体はヒトIgGおよびラット血清タンパクで吸収済みです。
物理的形状
0.05%MITを含む0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水溶液(pH 7.4)
調製ノート
Avrameas, S., et al., Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978)による2段階グルタルアルデヒド法で作製しています。
バックグラウンド染色を低減するため、ヒトまたはラットサンプルで吸収済みです。
法的情報
Ampliflu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A9309-BULK:
A9309-VAR:
A9309-1ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Development of a yeast trihybrid screen using stable yeast strains and regulated protein expression
Fuller K J, et al.
Biotechniques, 25(1), 85-92 (1998)
Tomasz A Bonda et al.
Journal of cardiology, 68(3), 261-268 (2015-11-21)
Aging is related to declined cardiac hemodynamic function. As pumping performance may be significantly related to slowed ventricular depolarization and non-synchronous contraction, we hypothesized that aging may cause dysfunction of intercalated disc (ID), which is the structure responsible for intercellular
Wilson Mayrink et al.
Acta tropica, 98(1), 87-93 (2006-03-11)
Montenegro skin test (MST) represents the main complementary diagnostic test for tegumentary leishmaniases (TL) in endemic regions. Most antigen formulations used for the MST contain thimerosal as preservative. The Food and Drug Administration (FDA), however, recommended reducing or eliminating thimerosal
Giovanni Ferrati et al.
Brain sciences, 8(7) (2018-07-13)
The basal forebrain has received much attention due to its involvement in multiple cognitive functions, but little is known about the basic neuronal mechanisms underlying its development, nor those mediating its primary role in Alzheimer’s disease. We have previously suggested
Eloise Foo et al.
Annals of botany, 111(5), 769-779 (2013-03-20)
Arbuscular mycorrhizal symbioses are important for nutrient acquisition in >80 % of terrestrial plants. Recently there have been major breakthroughs in understanding the signals that regulate colonization by the fungus, but the roles of the known plant hormones are still