安全性情報
A2554
Sigma-Aldrich
抗マウスIgG (Fc特異的)-ペルオキシダーゼ ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Goat Anti-Mouse IgG (Fc specific)–HRP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse
以下との反応禁止
bovine, human, horse
テクニック
direct ELISA: 1:70,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
western blot (chemiluminescent): 1:80,000-1:160,000 using total cell extract of Hela cells (5-10 μg/mL)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は免疫グロブリンファミリーに属し、広く発現される血清抗体です。免疫グロブリンは、ジスルフィド結合により連結された2本の重鎖および2本の軽鎖を有します。免疫グロブリンは糖タンパク質です。IgGは、免疫グロブリンの主要なクラスです。マウスの免疫グロブリンは、5つの免疫グロブリンクラス、すなわちIgM、IgG、IgA、IgDおよびIgEで構成されます。マウスIgGは、さらに4つのクラス、すなわち、IgG1、IgG2a、IgG2bおよびIgG3に分類されます。IgGは、オプソニン化、補体結合および抗体依存性細胞媒介細胞毒性に寄与します。
特異性
ヤギ抗マウスIgG(Fc特異的)ペルオキシダーゼ抗体は、マウスIgGおよびマウスIgGのFc画分に特異的です。この抱合体は、マウスFab画分、ヒトIgG、IgA、IgM、κおよびλ軽鎖、ウシIgGおよびIgM、ウマIgGとの反応性を示しません。
アプリケーション
ヤギで産生された抗マウスIgG(Fc特異的)ペルオキシダーゼ抗体は、次の用途で使用されています:
  • 免疫組織化学
  • 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)
  • 免疫ブロット
  • ドットブロット分析
免疫化マウス由来血液中のPNDに対する新しい抗体の特異性は、ビオチン化PNDおよびストレプトアビジン被覆プレートを用いてElisaによって試験されました。HRP標識ヤギ抗マウスIgG(Fc特異的)を二次抗体として使用しました。
生物化学的/生理学的作用
イムノグロブリンG(IgG)は、ファゴサイトーシスなどの免疫応答を調節する糖タンパク質性の抗体であり、自己免疫疾患の発症にも関与しています。マウスIgGは、4種類の異なるアイソタイプ、つまり、IgG1、IgG2a、IgG2b、およびIgG3に分類されます。IgG1はマウスにおける補体結合反応を調節します。
免疫グロブリンG(IgG)は、II型およびIII型の過敏反応に関与しています。IgGは、オプソニン化および抗体依存性細胞媒介細胞毒性に寄与します。
その他情報
本抗体は、ウシ, ウマ, ヒト血清タンパク質で吸収済です。
物理的形状
0.05%のMITを含む0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水溶液(pH7.4)。
調製ノート
2段階グルタルアルデヒド法 (Avrameas, S., et al., Scand.J. Immunol, 8, Suppl. 7, 7 (1978))により調製しました。
ウシ, ウマ, ヒトサンプルでのバックグラウンド染色の低減のため吸収処理済み。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、それ以外の目的(無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など)には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A2554-VAR:
A2554-1ML:
A2554-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Laboratory Rat (1998)
TGF-beta neutralization enhances AngII-induced aortic rupture and aneurysm in both thoracic and abdominal regions
Chen X, et al.
Testing, 11(4), e0153811-e0153811 (2016)
John E Butler et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 169(12), 6822-6830 (2002-12-10)
Cesarean-derived piglets were reared for 5 wk under germfree conditions or monoassociated with a benign Escherichia coli (G58-1) or a enterohemorrhagic strain (933D) derived from O157:H7, and immunized i.p. with the T-dependent (TD) Ags fluorescein-labeled (FL) keyhole limpet hemocyanin or
The Immunoglobulins: Structure and Function (1998)
L J Rowe et al.
Journal of animal science, 82(11), 3254-3266 (2004-11-16)
This study was designed to test the hypothesis that oxidative conditions in postmortem (PM) tissue decrease calpain activity and proteolysis, subsequently minimizing the extent of tenderization. To achieve different levels of oxidation, the diets of beef cattle were supplemented with