Merck
10771
Sigma-Aldrich
Histopaque®-1077
sterile-filtered, density: 1.077 g/mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
無菌性
sterile-filtered
品質水準
形状
liquid
シェルフライフ
Expiry date on the label.
不純物
endotoxin, tested
密度
1.077 g/mL
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
2-8°C
詳細
Histopaque-1077は、滅菌済みで内毒素検査済みの、すぐに使用できる培地です。Histopaqueの成分にはポリスクロースおよびジアトリゾ酸ナトリウムが含まれ、密度が1.077 g/mLに調整されています。このすぐに使用できる培地は、少量の全血からリンパ球および他の単核細胞を迅速に生きたまま回収するのに役立ちます。
アプリケーション
Histopaque-1077は、ヒトリンパ球抗原(HLA)タイピングに適しており、Tリンパ球、Bリンパ球、‘null’リンパ球の計数前の最初の単離ステップとして適しています。また、細胞培養や細胞毒性アッセイのための高純度リンパ球懸濁液の調製にも使用される可能性があります。
Histopaque-1077は、次の用途で使用されています:
  • 末梢血単核球(PBMC)や骨髄単核細胞(BMMC)の単離
  • 遠心分離による単核細胞の精製
  • ヒトリンパ球の分離
  • 全血からの乳がん循環性腫瘍細胞(CTC)の分離
Histopaque-1077およびHistopaque-1119は、二重密度勾配によるヒト血液からの好中球の分離に使用されています。また、膵島の分離にも使用されています。さらに、精子形成回復を調べるためのラット単核骨髄幹細胞の精製にも適しています。
特徴および利点
Histopaque®-1077には、以下のような多くの長所があります:
  • 生存細胞の最適な回収
  • 血液細胞タイプの選択的分離が可能
  • 細胞変形を防止
  • 細胞生存能力を保存
  • 外部からの細胞干渉がほとんどない
  • 優れたバッチ間性能再現性
  • 滅菌ろ過済みおよび内毒素検査済み
  • 遮光した場合に2~8°Cで少なくとも2年間安定
原理
抗凝固処理した血液の層がHistopaque-1077上に形成されます。遠心分離中に、赤血球はポリスクロースによって凝集し、速やかに沈降します。顆粒球はやや高張することによって沈降速度が速まり、その結果遠心チューブの底でペレット化が生じます。リンパ球とその他の単核球は、血漿/Histopaque-1077界面にとどまります。
法的情報
Histopaque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3