Merck
P1644
Sigma-Aldrich
Percoll®
pH 8.5-9.5 (20 °C)
別名:
Percoll Density Gradient Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
無菌性
aseptically filled
品質水準
clear colorless to faint yellow
pH
8.5-9.5 (20 °C)
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
パーコール® は、旧知の細胞、ウイルス、および細胞画分粒子の密度勾配遠心用メディウムです。パーコールは、ポリビニルピロリドン(PVP)でコーティングされた、直径 15 ~ 30 nm のシリカ粒子コロイド(23% w/w 水)で構成されています。PVP コーティングは、完全に非毒性であり、生物学的材料での使用に理想的です。
アプリケーション
パーコール® は、ウシ胚のエネルギー要求の研究のための精液調製に使用されています。
パーコールは、ポリビニルピロリドン(PVP)でコーティングされた直径15~30 nm(23% w/w水溶液)のコロイドシリカ粒子から構成されます。 これは、細胞、細胞小器官およびウイルスの単離に使用できる非毒性低粘度で低浸透圧の濃度勾配を確立するために使用されます。これは、E. coliから内膜と外膜の小胞を分離するために使用されています。 パーコールは勾配全体を通して等浸透圧であり、非毒性であり、そして精製された物質から容易に除去されます。
法的情報
Percoll is a registered trademark of Cytiva
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
文書ライブラリにアクセスする
Rajasree Sreedharan et al.
Kidney international, 86(3), 515-524 (2014-05-09)
Inducible heat shock proteins (HSPs), regulated by heat shock factor-1 (HSF-1), protect against renal cell injury in vitro. To determine whether HSPs ameliorate ischemic renal injury in vivo, HSF-1 functional knockout mice (HSF-KO) were compared with wild-type mice following bilateral
T Hirano et al.
The Journal of cell biology, 106(4), 1171-1183 (1988-04-01)
A temperature-sensitive mutant nuc2-663 of the fission yeast Schizosaccharomyces pombe specifically blocks mitotic spindle elongation at restrictive temperature so that nuclei in arrested cells contain a short uniform spindle (approximately 3-micron long), which runs through a metaphase plate-like structure consisting
Guilherme D Melo et al.
Scientific reports, 7(1), 8454-8454 (2017-08-18)
Visceral leishmaniasis (VL) is a systemic disease with multifaceted clinical manifestations, including neurological signs, however, the involvement of the nervous system during VL is underestimated. Accordingly, we investigated both brain infection and inflammation in a mouse model of VL. Using
Tanja Zöller et al.
International journal of molecular sciences, 19(3) (2018-03-02)
Microglia are the resident immune cells of the central nervous system (CNS) and participate in physiological and pathological processes. Their unique developmental nature suggests age-dependent structural and functional impairments that might contribute to neurodegenerative diseases. In the present study, we
R Hovius et al.
Biochimica et biophysica acta, 1021(2), 217-226 (1990-01-29)
Rat liver mitochondria were isolated by a combination of differential and Percoll gradient centrifugation, resulting in a highly pure and intact preparation, as assessed by marker enzyme analysis, latency of cytochrome-c oxidase, respiratory control index and electron microscopy. Two different