詳細
パーコール® は、細胞、ウイルス、細胞内粒子の密度勾配遠心用に昔から使用されている媒質です。ポリビニルピロリドン(PVP)でコーティングされた直径15~30 nmのコロイドシリカ粒子(水中で23% w/w)で構成されています。PVPコーティングにより本製品は完全に無毒化されるため、生体物質との使用に最適です。粒子サイズが不均一であるため、さまざまな速度の沈降が発生するため、1.0~1.3 g/mLの範囲の非常になめらかで傾きが一定の勾配が自然と形成されます。
アプリケーション
パーコール® は、以下の遠心分離で使用されています:
- 新生仔ラット心室心筋細胞
- 血液サンプルからの白血球
- 尿細管周囲の筋様(PM)細胞
パーコールは、ポリビニルピロリドン(PVP)でコーティングされた直径15~30 nm(23% w/w水溶液)のコロイドシリカ粒子から構成されます。 これは、細胞、細胞小器官およびウイルスの単離に使用できる非毒性低粘度で低浸透圧の濃度勾配を確立するために使用されます。これは、E. coliから内膜と外膜の小胞を分離するために使用されています。 パーコールは勾配全体を通して等浸透圧であり、非毒性であり、そして精製された物質から容易に除去されます。
特徴および利点
- 浸透圧が低いため、媒質からの大きな干渉を受けずに生理的条件に正確に合わせることができます。
- 生きた細胞やウイルスで使用することができ、無傷の完全な活性を持つ系の分離と回収が可能です。
- 生体膜には浸透しないため、遠心中に粒子の浮遊密度は変化しません。
- 遠心中に勾配が自然に形成されるため、遠心チューブ内で多量のサンプルを混合できます。
- 粘度が低いため、勾配の形成と粒子の分離が迅速に行われます。
- 沈降係数が60S以上のほとんどの生物粒子はパーコール勾配での単離が成功します。
法的情報
Percoll is a registered trademark of Cytiva
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P4937-500ML:4548173963662
P4937-100ML:4548173963648
P4937-PPG:
P4937PROC:
P4937-PH:
P4937-VAR:
P4937-100ML-KC:
P4937-25ML-PW:
P4937-500ML-PW:
P4937-100ML-PW:
P4937-BULK:
P4937-25ML:4548173963655
試験成績書(COA)
Scientific reports, 9(1), 705-705 (2019-01-27)
The preservation of sperm functional parameters and fertility post-cryopreservation largely varies in the porcine, a species with a fractionated ejaculate. Although intrinsic individual differences have primarily been linked to this variation, differences in protein abundance among frozen-thawed (FT)-spermatozoa are far
Density gradients prepared from colloidal silica particles coated by polyvinylpyrrolidone (Percoll).
Analytical biochemistry, 88(1), 271-282 (1978-07-15)
Nature communications, 11(1), 2461-2461 (2020-05-20)
It is well established that pluripotent stem cells in fetal and postnatal liver (LPCs) can differentiate into both hepatocytes and cholangiocytes. However, the signaling pathways implicated in the differentiation of LPCs are still incompletely understood. Transcription Factor EB (TFEB), a
Molecular neurodegeneration, 12(1), 30-30 (2017-04-26)
Microglia mediate amyloid-beta peptide (Aβ)-induced neuroinflammation, which is one of the key events in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). Decoy receptor 3 (DcR3)/TNFRSF6B is a pleiotropic immunomodulator that promotes macrophage differentiation toward the M2 anti-inflammatory phenotype. Based on its
The Journal of eukaryotic microbiology, 56(2), 142-147 (2009-05-22)
Nosema ceranae, a microsporidian parasite originally described from Apis cerana, has been found to infect Apis melllifera and is highly pathogenic to its new host. In the present study, data on the ultrastructure of N. ceranae, presence of N. ceranae-specific