Key Documents
BAH136800040
Flowmi®セルストレーナー
porosity 40 μm, for 1000 uL Pipette Tips, pack of 50 ea
別名:
compact laboratory sample filters, facs sample filtration, small sample filter, small sample pipette tip filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104932
NACRES:
NB.01
物質
white
無菌性
sterile
包装
pack of 50 ea
pkg of (supplied in a tray)
メーカー/製品名
Bel-Art H13680-0040
ポアサイズ
40 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Scienceware® Flowmi Cell Strainersは、FLOWまたはAnalysis前の少量サンプル(1000 μlまで)の高速かつ効率的な濾過を提供します。特許出願中。
特徴および利点
  • 少ないサンプル量を濾過する際に、液量を保ちます
  • FLOWまたはFACS装置において、細胞の残骸を効果的に濾過することで
  • 目詰まりの可能性を減らします
  • 好みのピペットチップをご使用ください;Flowmiは、Fisherbrand Sure-One、VWRブランド、Axygen、NichiryoおよびEppendorfを含むほとんどの1000 μLチップにフィットします
  • コンパクトトレイは、すぐに使用できる50のFlowmi Cell Strainersを含み、お客様のチップにフィットします;スライドカバーにより簡便な片手での使用が可能です
  • 再密封可能なバッグにパッケージされており、ラミナーフローフードでの使用の際に無菌性を維持します
その他情報
2 MM cells/mLの最大濃度を持ったサンプルでの使用が推奨されます。
法的情報
Flowmi is a registered trademark of SP Scienceware, Division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Zong Miao et al.
PLoS genetics, 16(9), e1009018-e1009018 (2020-09-15)
Reverse causality has made it difficult to establish the causal directions between obesity and prediabetes and obesity and insulin resistance. To disentangle whether obesity causally drives prediabetes and insulin resistance already in non-diabetic individuals, we utilized the UK Biobank and
Marcus Alvarez et al.
Scientific reports, 10(1), 11019-11019 (2020-07-06)
Single-nucleus RNA sequencing (snRNA-seq) measures gene expression in individual nuclei instead of cells, allowing for unbiased cell type characterization in solid tissues. We observe that snRNA-seq is commonly subject to contamination by high amounts of ambient RNA, which can lead
Pavlo A Nesterenko et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(3) (2021-01-13)
T cell receptors (TCRs) are generated by somatic recombination of V/D/J segments to produce up to 1015 unique sequences. Highly sensitive and specific techniques are required to isolate and identify the rare TCR sequences that respond to antigens of interest.