由来生物
goat
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
テクニック
direct ELISA: 1:160,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400
western blot (chemiluminescent): 1:300,000 using total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/well)
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マウスIgGは、重鎖を特徴とする形質B細胞由来の抗体アイソタイプです。IgGは、マウス血清中に最も多く存在する抗体アイソタイプです。IgGは胎盤関門を通過し、補体活性化因子であり、貪食細胞のFc受容体に結合します。IgGのレベルは疾患や感染の状態に応じて異なる可能性があります。
ビオチン:アビジン二次抗体シグナル系では、ビオチンが二次抗体に結合します。免疫化学的アッセイでは二次抗体が標的の一次抗体に結合すると、酵素またはシグナル分子に結合しているアビジンが抗体に結合しているビオチン分子に結合できるようになるためシグナルが発生します。
ビオチン:アビジン二次抗体シグナル系では、ビオチンが二次抗体に結合します。免疫化学的アッセイでは二次抗体が標的の一次抗体に結合すると、酵素またはシグナル分子に結合しているアビジンが抗体に結合しているビオチン分子に結合できるようになるためシグナルが発生します。
ヤギポリクローナル抗マウスIgG(Fc特異的)ビオチンは、マウスIgGとマウスIgG、Fc断片と反応します。マウスIgG Fab断片、ヒトIgG、IgA、IgM、κ軽鎖とλ軽鎖、ウシIgGとIgM、ウマIgGとは反応性がありません。
アプリケーション
ヤギで産生された抗マウスIgG(Fc特異的)−ビオチン抗体は、ELISAおよび定量的サスペンションアレイ(qSAT)マルチプレックス抗体アッセイで使用されています。
ヤギポリクローナル抗マウスIgG(Fc特異的)ビオチンは、血清やその他の生体系内のマウスIgGの検出に使用される可能性があります。この抗体は、マウスIgGが一次抗体であるビオチン:アビジン二次抗体シグナル系を用いる免疫化学的アッセイにおいて二次抗体として使用される可能性があります。
その他情報
抗体は、ウシ, ウマ, ヒト血清タンパクで吸収済みです。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
調製ノート
バックグラウンド染色を低減するため、ウシ, ウマ, ヒトサンプルで吸収済みです。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に別段の記載がない限り、弊社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
B7401-.5ML:
B7401-VAR:
B7401-1ML:
B7401-BULK:
B7401-2ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rulan Bai et al.
Biology of reproduction, 93(2), 46-46 (2015-07-03)
A successful pregnancy depends on the blastocyst's implantation to the maternal endometrium; however, the initial interaction between blastocyst and uterine epithelium has not been well characterized. The objectives of this study were to determine if selectins and their ligands were
Optimization of incubation conditions of Plasmodium falciparum antibody multiplex assays to measure IgG, IgG 1--4, IgM and IgE using standard and customized reference pools for sero-epidemiological and vaccine studies
Ubillos I, et al.
Malaria Journal, 17(1), 219-219 (2018)
Impaired ICOSL in human myeloid dendritic cells promotes Th2 responses in patients with allergic rhinitis and asthma.
Shen C, Hupin C, Froidure A, et al.
Clinical and Experimental Allergy, 44(6), 831-841 (2014)
Adjuvant dependence of APS pathology-related low-affinity antibodies during secondary immune response to tetanus toxoid in BALB/c mice
Zivkovic
Immunologic Research, 56(1), 143-149 (2013)
The context of tetanus toxoid application influences the outcome of antigen-specific and self-directed humoral immune response
Stojanovic M, et al.
Microbiology and Immunology, 53(2), 89-100 (2009)