Merck
M4280
Sigma-Aldrich
抗マウスIgG (Fc特異的) ヤギ宿主抗体
2.0 mg/mL, affinity isolated antibody
別名:
Anti Mouse Fc Antibody, Anti Mouse Fc Antibody - Anti-Mouse IgG (Fc specific) antibody produced in goat
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
濃度
2.0 mg/mL
テクニック
indirect ELISA: 1:20,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は免疫グロブリンファミリーに属し、広く発現される血清抗体です。免疫グロブリンは、ジスルフィド結合により連結された2本の重鎖と2本の軽鎖を有します。これは主に免疫防御を支援します。IgGは糖タンパク質です。IgGは、免疫グロブリンの主要なクラスです。マウスの免疫グロブリンは、5つの免疫グロブリンクラスであるIgM、IgG、IgA、IgDおよびIgEから構成されます。マウスIgGは、さらに4つのクラス、すなわち、IgG1、IgG2a、IgG2bおよびIgG3に分類されます。IgGは、オプソニン化、補体結合および抗体依存性細胞媒介細胞毒性に寄与します。
免疫原
マウスから精製されたIgGのFc断片
アプリケーション
抗マウスIgG(Fc特異的)抗体ヤギ宿主抗体は、以下の用途で使用されています:
  • 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)
  • フローサイトメトリー
  • 免疫沈降法
  • 免疫ブロッティング
生物化学的/生理学的作用
IgG抗体は、補体活性化、食作用、胎盤輸送、および細胞表面受容体結合などの体液性免疫応答において重要な役割を果たします。抗原結合活性はIgG抗体の可変Fab領域により媒介される一方で、エフェクター活性はFcドメインにより促進されます。抗マウスIgG(Fc特異的)抗体は、最適な捕捉病原体を検出するために使用できます。
免疫グロブリンG(IgG)は、II型およびIII型の過敏反応に関与しています。IgGは主に免疫防御を支援します。IgGは、オプソニン化、補体結合および抗体に依存した細胞媒介性の細胞毒性に寄与します。
その他情報
抗体は、ウシ, ウマ, ヒト血清タンパクで吸収済みです。
物理的形状
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
調製ノート
バックグラウンド染色を低減するため、ウシ, ウマ, ヒトサンプルで吸収済みです。
免責事項
弊社のカタログまたは他社の製品添付文書に明記されていない限り、弊社の製品は研究専用であり、未承認の商業的用途、体外診断用、生体外・生体内の治療用、あらゆる種類の消費またはヒトや動物への適用を含めるがこれらには制限されないその他のいかなる目的にも使用されるものではありません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
M4280-BULK:
M4280-1ML:
M4280-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Laboratory Rat (1998)
The Immunoglobulins: Structure and Function (1998)
Immunoglobulin free light chains are increased in hypersensitivity pneumonitis and idiopathic pulmonary fibrosis
Kormelink TG, et al.
Testing, 6(9), e25392-e25392 (2011)
Lina Y Dimberg et al.
Molecular cancer research : MCR, 15(4), 382-394 (2017-01-22)
TRAIL is a potent death-inducing ligand that mediates apoptosis through the extrinsic pathway and serves as an important endogenous tumor suppressor mechanism. Because tumor cells are often killed by TRAIL and normal cells are not, drugs that activate the TRAIL
Oded Nahshol et al.
Analytical biochemistry, 383(1), 52-60 (2008-09-11)
The production of antibodies for diagnostic and therapeutic applications is a major focus for biotechnology and pharmaceutical companies, and it requires the development of fast, high-throughput methodologies for screening and selecting appropriate candidate antibodies for development. These candidates must have