Merck
M6898
Sigma-Aldrich
抗マウスIgG (Fab特異的) ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Mouse Fab Antibody, Anti-Mouse Fab Antibody - Anti-Mouse IgG (Fab specific) antibody produced in goat
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
テクニック
indirect ELISA: 1:20,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マウス IgG は、その重鎖から定義される血漿 B 細胞より得られた抗体アイソタイプです。IgG はマウス血清中に最も豊富に存在する抗体アイソタイプです。IgG は胎盤関門を通過する補体活性体で食細胞上の Fc 受容体に結合します。IgG のレベルは疾病や感染の状況により変化することがあります。
免疫グロブリンG(IgG)は免疫グロブリンファミリーに属し、広く発現する血清抗体です。免疫グロブリンは、ジスルフィド結合により連結された2本の重鎖および2本の軽鎖を有します。これは主に免疫防御を支援します。IgGは糖タンパク質です。IgGは、免疫グロブリンの主要なクラスです。マウスには、5つの免疫グロブリンクラス(IgM、IgG、IgA、IgDおよびIgE)があります。マウスIgGは、さらに5つのクラス、すなわち、IgG1、IgG2a、IgG2b、IgG2cおよびIgG3に分類されます。
抗マウス IgG(Fab 特異的)ヤギ宿主ポリクローナル抗体は通常のマウスの血清、マウス IgG およびマウス IgG の Fab フラグメントと反応しますが、マウス IgG の Fc フラグメントとの反応は認められません。ヒト IgG との反応は認められません。
アプリケーション
ヤギで産生される抗マウスIgG(Fab特異的)抗体は、ウェスタンブロッティングに使用されています。
抗マウス IgG(Fab 特異的)ヤギ宿主ポリクローナル抗体は、血清および生体液中のマウス IgG の検出および定量に用いられることがあります。たとえば感染のような様々な条件下での IgG レベルの変化のモニターに用いられることがあります。検出分子と結合した場合二次抗体としても用いられることがあります。
生物化学的/生理学的作用
免疫グロブリンG(IgG)は、II型およびIII型の過敏反応に関与しています。IgG2aは細胞向性を示し、IgG2分子には補体系活性化能があります。IgGは、オプソニン化、補体結合および抗体に依存した細胞媒介性の細胞毒性に寄与します。
その他情報
抗体はヒトIgGで吸収済みです。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
調製ノート
バックグラウンド低減のため、ヒトサンプルで吸収済みです。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro 診断での使用、ex vivo もしくは in vivo 治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M6898-BULK:
M6898-1ML:
M6898-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Deficiency of gap junction composed of connexin43 contributes to oxaliplatin resistance in colon cancer cells
Su M and Zhang Q
Oncology Letters, 14(3), 3669-3674 (2017)
Yan-Wei Sha et al.
Clinical genetics, 95(2), 277-286 (2018-10-10)
The majority of men with defects in spermatogenesis remain undiagnosed. Acephalic spermatozoa is one of the diseases causing primary infertility. However, the causes underlying over half of affected cases remain unclear. Here, we report by whole-exome sequencing the identification of
The Immunoglobulins: Structure and Function (1998)
The Laboratory Rat (1998)
Wei-Wei Ni et al.
Molecular medicine reports, 16(3), 2887-2892 (2017-07-06)
Platanus acerifolia pollen is considered an important source of airborne allergens in numerous cities. Pla a 1 is a major allergen from P. acerifolia pollen. The present study aimed to express and purify Pla a 1, and to prepare its