安全性情報
M3534
Sigma-Aldrich
抗マウスIgG (Fc特異的) ヤギ宿主抗体
2.0 mg/mL, affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
濃度
2.0 mg/mL
テクニック
indirect ELISA: 1:15,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IgGサブタイプは、免疫系に最も豊富にある血清免疫グロブリンです。IgGサブタイプはB細胞より分泌され、血液や細胞外液に認められます。
免疫原
マウスIgG、Fc断片
アプリケーション
抗マウスIgG(Fc特異的)抗体は、以下の用途に使用されています:
  • 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)
  • オクタロニー二重拡散法
  • 抗薬物抗体免疫アッセイ
  • 免疫電気泳動
生物化学的/生理学的作用
免疫グロブリンG(IgG)は、ファゴサイトーシスなどの免疫応答を調節する糖タンパク質抗体であり、自己免疫疾患の発症にも関与しています。マウスIgGは、4種類の異なるアイソタイプ、つまり、IgG1、IgG2a、IgG2b、およびIgG3に分類されます。IgG1はマウスにおける補体結合反応を調節します。
その他情報
ヒトIgGおよびラット血清タンパク質とともに吸着される抗体
物理的形状
pH 7.4の0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水中に15 mMのアジ化ナトリウムを含有する溶液。
調製ノート
吸着されることにより、ヒトまたはラットのサンプルのバックグラウンドを低減します。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Jan Code
M3534-BULK:
M3534-1ML:
M3534-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Integrating molecular detection and response to create self-signalling antibodies
Randle B, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 324(2), 504-510 (2004)
Universal immunoassay applied during early development of large molecules to understand impact of immunogenicity on biotherapeutic exposure
Bautista AC, et al.
The APPS Journal, 14(4), 843-849 (2012)
N Ban et al.
British journal of cancer, 101(2), 363-371 (2009-06-11)
The essential aetiology of radiation-induced acute myeloid leukaemia (AML) in mice is the downregulation of the transcription factor PU.1. The causative mutation of the PU.1-endocing Sfpi1 gene consists mostly of C:G to T:A transitions at a CpG site and is
Nathan H Joh et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 109(1), 845-853 (2019-10-20)
Silicone oil is a lubricant for prefilled syringes (PFS), a common primary container for biotherapeutics. Silicone oil particles (SiOP) shed from PFS are a concern for patients due to their potential for increased immunogenicity and therefore also of regulatory concern.
Development and validation of a standardized ELISA for the detection of soluble Fc-epsilon-RI in human serum
Lexmond W, et al.
Journal of Immunological Methods, 373(1-2), 192-199 (2011)