結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
chicken
テクニック
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:160,000 using indirect chemiluminescence system using 5 ng human IgG/dot and chicken anti-human IgG as the primary antibody and Luminol plus enhancer as the substrate.
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using using human pancreas sections and chicken anti-human insulin as the primary antibody.
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
調製ノート
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A9792-BULK:
A9792-VAR:
A9792-2ML:4548173188348