安全性情報
A2304
Sigma-Aldrich
抗マウスIgG (Fab特異的)-ペルオキシダーゼ ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Goat Anti-Mouse IgG (Fab specific)- HRP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse
以下との反応禁止
bovine, horse, human
テクニック
direct ELISA: 1:50,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using human tissue section
western blot: 1:80,000-1:160,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イムノグロブリンG(IgG)は、ファゴサイトーシスなどの免疫応答を調節する糖タンパク質性の抗体であり、自己免疫疾患の発症にも関与しています。マウスIgGは、4種類の異なるアイソタイプ、つまり、IgG1、IgG2a、IgG2b、およびIgG3に分類されます。IgG1はマウスにおける補体結合反応を調節します。
ヤギ抗マウスIgG(Fab特異的)ペルオキシダーゼ抗体は、マウスIgGおよびマウスFabフラグメントと結合します。この抱合体は、マウスFabフラグメント、ヒトのIgG、IgA、IgM、カッパ軽鎖、ラムダ軽鎖、ウシのIgGおよびIgM、ウマIgGとの反応性を示しません。
免疫グロブリンG(IgG)は免疫グロブリンファミリーに属し、広く発現される血清抗体です。免疫グロブリンは、ジスルフィド結合により連結された2本の重鎖および2本の軽鎖を有します。主に免疫防御に役立つ糖タンパク質です。IgGは、免疫グロブリンの主要なクラスです。免疫グロブリンG(IgG)は、II型およびIII型の過敏症に関与しています。マウスの免疫グロブリンは、5つの免疫グロブリンクラスであるIgM、IgG、IgA、IgDおよびIgEから構成されます。マウスIgGは、さらに4つのクラス、すなわち、IgG1、IgG2a、IgG2bおよびIgG3に分類されます。IgGは、オプソニン化、補体結合および抗体依存性細胞媒介細胞毒性に寄与します。
アプリケーション
脳膿瘍ホモジネート中のマウスIgGレベルが、検出抗体としてHRP結合ヤギ抗マウスFab特異的抗体を使用したELISAによって定量されています。
ヤギ抗マウスIgG(Fab特異的)-ペルオキシダーゼ抗体は、1:200の希釈倍率で、ヒト扁桃組織を使用した免疫組織化学での使用に適しています。また本抗体は、1:80,000~1:160,000の希釈倍率で、HeLa細胞の全細胞抽出物を使用したウェスタンブロット解析にも使用できます。
抗マウスIgG(Fab特異的)-ペルオキシダーゼ抗体は、ウェスタンブロッティングに使用されています。
その他情報
抗体は、ウシ, ウマ, ヒト血清タンパクで吸収済みです。
物理的形状
0.05% MIT含有0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水溶液(pH 7.4)
調製ノート
2段階グルタルアルデヒド法(Avrameas, S., et al., Scand.J. Immunol, 8, Suppl. 7, 7 (1978))により調製しました 。
ウシ, ウマ, ヒトサンプルでのバックグラウンド染色の低減のため吸収処理済み。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A2304-BULK:
A2304-1ML:4548173185057
A2304-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Investigating hsp gene expression in liver of Channa striatus under heat stress for understanding the upper thermal acclimation.
Purohit GK, et al.
BioMed Research International, 10-10 (2014)
Molecular Genetics of Immunoglobulin (1987)
The Immunoglobulins: Structure and Function (1998)
INK4a/Arf is required for suppression of EGFR/?EGFR (2-7)-dependent ERK activation in mouse astrocytes and glioma.
Lachat Y, et al.
Oncogene, 23(41), 6854?6863-6854?6863 (2004)
Preischemic blood glucose supply to the brain modulates HSP72 synthesis and neuronal damage in gerbils1.
Garnier P, et al.
Brain Research, 836(1-2), 245-255 (1999)